Få mere at vide
Grant Instruments™ Røradapter til Grant 360 °C vertikale rotatorer
Artikelnummer. 11421078
Holder:
Op til 15 ml
Op til 50 ml
Antal stillinger:
10
18
22
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11421078
Brand: Grant Instruments™ PRSC10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Grant PTR-25 eller PTR-35 360° Lodrette rotatorer
Kraftig røradapter til brug med Grant PTR-35 360° Lodret multifunktionel rotator:
  • PRSC-10:
    • 10 x 30 mm dia. rør
    • Kapacitet: op til 50 ml
  • PRSC-22:
    • 22 x 15 mm dia. rør
    • Kapacitet: op til 15 ml
Kraftig røradapter til brug med Grant PTR-25 360° Lodret rotator:
  • PRSC-18 røradapter
    • 18 x 14 eller 15 mm dia. rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Op til 50 ml
Rørstørrelse 30 mm
Produkttype Kraftig røradapter
Til brug med (udstyr) PTR-35 360° Vertikal multifunktionel rotator
Antal stillinger 10