Få mere at vide
BD Vacutainer™ Luer adaptere
Artikelnummer. 12967726
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. Sterilitet
12967726 Steril
1 options
Artikelnummer. 12967726 Leverandør BD Leverandørnr. 367300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 DKK
    1902.25 DKK / Pakke med 1000
    Spare 117.75 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Ideel til brug med enhver kvindelig luerfitting. BD Vacutainer™ Luer-adaptere er sterile enheder med en multi-sampling-ventil, der er designet til brug med et kateter eller injektionsnål til at opsamle blod ved hjælp af BD Vacutainer™ blodopsamlingsrør.
De BD Vacutainer™ system er et lukket system, der er optimalt designet og testet til at kontrollere præanalytisk variabilitet gennem hele prøveopsamlings- og håndteringsprocessen.
  • Giver steril, sikker og sikker prøveudtagning for hurtige, nøjagtige og ensartede resultater
  • Tilbyder sikkerheden ved en gevindlåsende luerforbindelse, der erstatter en luer-slip-enhed
  • Latexfri og kompatibel med en hun-luer-forbindelse eller et nåleløst IV-sted designet til luer-lock-adgang
  • Bruges sammen med BD Vacutainer™ engangsglasholder og evakuerede blodopsamlingsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Blodopsamling fra et kateter, et kanyleløst IV-sted, hypodermisk nål eller en hvilken som helst kvindelig luerfitting; For sikker og nem subkultur
Til brug med (udstyr) Vacutainer™ Engangsrørholdere og Vacutainer™ Evakuerede blodopsamlingsrør
Inkluderer Med luer adapter
Latex fri Ja
Produkttype Røradaptere og holder