Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tube
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Længde (metrisk) | 245 mm |
| Materiale | PFA |
| Til brug med | Trace metal analysis |
| Inkluderer | Cap |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 19 mm |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |