Learn More
Tubastatin A Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tubastatin A Hydrochloride |
| CAS | 1310693-92-5 |
| Molekylær formel | C20H22ClN3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Hydroxy-4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)methyl]benzamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N3O2.ClH/c1-22-11-10-19-17(13-22)16-4-2-3-5-18(16)23(19)12-14-6-8-15(9-7-14)20(24)21-25;/h2-9,25H,10-13H2,1H3,(H,21,24);1H |
| SMIL | O=C(NO)C(C=C1)=CC=C1CN2C3=CC=CC=C3C4=C2CCN(C)C4.Cl |
| IUPAC navn | N-hydroxy-4-[(2-methyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)methyl]benzamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.86 |
| Formel vægt | 371.1401 |