missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tubacin, TRC

Artikelnummer. 30452340
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452340 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8955105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tubacin
CAS 537049-40-4
Molekylær formel C41H43N3O7S
Mængde 5 mg
Synonym rel-N-[4-[(2R,4R,6S)-4-[[(4,5-Diphenyl-2-oxazolyl)thio]methyl]-6-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-1,3-dioxan-2-yl]phenyl]-N'-hydroxyoctanediamide
InChI formel InChI=1S/C41H43N3O7S/c45-26-28-17-19-29(20-18-28)35-25-34(27-52-41-43-38(30-11-5-3-6-12-30)39(51-41)31-13-7-4-8-14-31)49-40(50-35)32-21-23-33(24-22-32)42-36(46)15-9-1-2-10-16-37(47)44-48/h3-8,11-14,17-24,34-35,40,45,48H,1-2,9-10,15-16,25-27H2,(H,42,46)(H,44,47)/t34-,35+,40+/m1/s1
SMIL OCc1ccc(cc1)[C@@H]2C[C@H](CSc3oc(c4ccccc4)c(n3)c5ccccc5)O[C@@H](O2)c6ccc(NC(=O)CCCCCCC(=O)NO)cc6
IUPAC navn N-[4-[(2R,4R,6S)-4-[(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)sulfanylmethyl]-6-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-1,3-dioxan-2-yl]phenyl]-N'-hydroxyoctanediamide
Molekylvægt (g/mol) 721.86
Formel vægt 721.2822
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.