missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tubacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tubacin |
| CAS | 537049-40-4 |
| Molekylær formel | C41H43N3O7S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | rel-N-[4-[(2R,4R,6S)-4-[[(4,5-Diphenyl-2-oxazolyl)thio]methyl]-6-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-1,3-dioxan-2-yl]phenyl]-N'-hydroxyoctanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C41H43N3O7S/c45-26-28-17-19-29(20-18-28)35-25-34(27-52-41-43-38(30-11-5-3-6-12-30)39(51-41)31-13-7-4-8-14-31)49-40(50-35)32-21-23-33(24-22-32)42-36(46)15-9-1-2-10-16-37(47)44-48/h3-8,11-14,17-24,34-35,40,45,48H,1-2,9-10,15-16,25-27H2,(H,42,46)(H,44,47)/t34-,35+,40+/m1/s1 |
| SMIL | OCc1ccc(cc1)[C@@H]2C[C@H](CSc3oc(c4ccccc4)c(n3)c5ccccc5)O[C@@H](O2)c6ccc(NC(=O)CCCCCCC(=O)NO)cc6 |
| IUPAC navn | N-[4-[(2R,4R,6S)-4-[(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)sulfanylmethyl]-6-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-1,3-dioxan-2-yl]phenyl]-N'-hydroxyoctanediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 721.86 |
| Formel vægt | 721.2822 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?