Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tubacin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044492
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18044492 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18044492 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3402/1
HDAC6 inhibitor; inhibits α-tubulin deacetylation
Selective inhibitor of HDAC6; inhibits the second deacetylase domain (DD2). Does not inhibit HDAC6 histone deacetylase activity; reversibly inhibits α-tubulin deacetylation. Increases α-tubulin acetylation levels with no effect on histone acetylation or cell cycle progression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tubacin
CAS 1350555-93-9
Mængde 1 mg
Molekylær formel C41H43N3O7S
Formel vægt 721.86
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 721.869