Få mere at vide
Tuaminoheptane Sulfate, Mikromol™
Beskrivelse
Tuaminoheptane Sulfate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tuaminoheptane Sulfate |
| CAS | 6411-75-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tuaminoheptane Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C7 H17 N . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Heptanamine, sulfate (2:1), Hexylamine, 1-methyl-, sulfate (2:1) (8CI), 1-Methylhexylamine sulfate, 2-Aminoheptane sulfate, Heptedrine, NSC 27117, Heptylamine Sulfate, Tuaminoheptane Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H17N.H2O4S/c2*1-3-4-5-6-7(2)8;1-5(2,3)4/h2*7H,3-6,8H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | heptan-2-amine;sulfuric acid |
| Vis mere |