Få mere at vide
Tuaminoheptane Sulfate, Mikromol™
Artikelnummer. 17932106
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17932106 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17932106 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1150.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tuaminoheptane Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tuaminoheptane Sulfate
CAS 6411-75-2
Analyt- eller komponentnavne Tuaminoheptane Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C7 H17 N . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Heptanamine, sulfate (2:1), Hexylamine, 1-methyl-, sulfate (2:1) (8CI), 1-Methylhexylamine sulfate, 2-Aminoheptane sulfate, Heptedrine, NSC 27117, Heptylamine Sulfate, Tuaminoheptane Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C7H17N.H2O4S/c2*1-3-4-5-6-7(2)8;1-5(2,3)4/h2*7H,3-6,8H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
SMIL CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn heptan-2-amine;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 328.51
Mængde 250 mg
Formel vægt 328.2396 g/mol