Få mere at vide
Tuaminoheptane Sulfate, LoGiCal
Artikelnummer. 30463743
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463743 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463743 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1150.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tuaminoheptane Sulfate
CAS 6411-75-2
Analyt- eller komponentnavne Tuaminoheptane Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C7 H17 N . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Heptanamine, sulfate (2:1), Hexylamine, 1-methyl-, sulfate (2:1) (8CI), 1-Methylhexylamine sulfate, 2-Aminoheptane sulfate, Heptedrine, NSC 27117, Heptylamine Sulfate, Tuaminoheptane Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C7H17N.H2O4S/c2*1-3-4-5-6-7(2)8;1-5(2,3)4/h2*7H,3-6,8H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn heptan-2-amine;sulfuric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 328.51
Mængde 10 mg
Formel vægt 328.2396 g/mol