Få mere at vide
Tuaminoheptane 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325306
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325306 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325306 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17895200AL100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Heptylamine
CAS 123-82-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Heptylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H17 N
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Heptanamine, Hexylamine, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-aminoheptane, (±)-2-Aminoheptane, 1-Methylhexanamine, 1-Methylhexylamine, 2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, Armeen L-7, DL-1-Methylhexylamine, Heptamine, Heptamine (sympathomimetic), Heptin, NSC 1091, NSC 27160, Rineptil, Rineptyl, Tuamine, Tuaminoheptan, Tuaminoheptane, dl-2-Aminoheptane
InChI formel InChI=1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
SMIL CCCCCC(C)N
IUPAC navn heptan-2-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 115.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 115.1361 g/mol