Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TTP 22
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004142
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18004142 10 mg
18075532 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18004142 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4432/10
High affinity, selective CK2 inhibitor
High affinity, ATP-competitive casein kinase 2 (CK2) inhibitor (IC50 = 0.1 μM, Ki = 40 nM). Displays selectivity for CK2 over JNK3, ROCK1 and MET (no inhibitory effects at 10 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329907-28-0
Molekylær formel C16H14N2O2S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TTP 22
Mængde 10 mg
Formel vægt 330.42
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 330.42