Få mere at vide
TTP 22, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432657
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16432657 50 mg
16406568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16432657 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15479
MedChemExpress TTP 22 is a potent CK2 inhibitor, with an IC50 of 100 nM and a Ki of 40 nM.
TTP 22 is a potent CK2 inhibitor, with an IC50 of 100 nM and a Ki of 40 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TTP 22
Fysisk form Solid
CAS 329907-28-0
Farve Gray
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H14N2O2S2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 51 mg/mL (154.35 mM)
SMIL O=C(O)CCSC1=C(C(C2=CC=C(C)C=C2)=CS3)C3=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 330.42
Formel vægt 330.42
Procent renhed 98.03%