Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TTNPB
Beskrivelse
Extremely potent analog of retinoic acid, selective for the retinoic acid receptor (RAR) subtype. Enhances reprogramming efficiency in chemically induced pluripotent stem cells (CiPSCs).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TTNPB |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 348.48 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.486 |