missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TTNPB, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476738
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476738 10 mg
16499287 5 mg
16472817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476738 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15682

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.

TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TTNPB
CAS 71441-28-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H28O2
Mængde 10 mg
Synonym Ro 13-7410 Arotinoid acid AGN191183
Opløselighedsinformation DMSO : 7.58 mg/mL (21.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(/C=C(C2=CC=C3C(C)(C)CCC(C)(C)C3=C2)\C)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 348.48
Formel vægt 348.48
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.