Få mere at vide
Scharlab ÄTTIKSYRAANHYDRID PA 1L TILLST.+SLUTANV.INTYG
Brand:  Scharlab AN01551000
ÄTTIKSYRAANHYDRID PA 1L TILLST.+SLUTANV.INTYG
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Produktkode 11382655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.40 DKK
    525.06 DKK / 1 L
    Save 29.34 DKK
    5% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Descripción
Descripción
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Eddike anhydride, AR, ACS ISO
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302 + H332-Farlig ved indtagelse eller indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado