Få mere at vide
TTA-Q6, MedChemExpress
Beskrivelse
TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist, which can be used in the research of neurological disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TTA-Q6 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 910484-28-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H15ClF3N3O |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (308.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=CC=C([C@]2(C3CC3)N(CC(F)(F)F)C(NC4=C2C=C(Cl)C=C4)=O)C=C1 |
| Vis mere |