Få mere at vide
TTA-Q6(isomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16496627
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496627 5 mg
16483908 10 mg
16400277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496627 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10388A
MedChemExpress TTA-Q6(isomer) is an isomer of TTA-Q6. TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist.
TTA-Q6(isomer) is an isomer of TTA-Q6. TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TTA-Q6(isomer)
Fysisk form Solid
CAS 910484-32-1
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H15ClF3N3O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (308.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC=C([C@@]2(C3CC3)N(CC(F)(F)F)C(NC4=C2C=C(Cl)C=C4)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 405.8
Formel vægt 405.8
Procent renhed 99.84%