Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX Universal Serie Generelle Ultra-Lav Fryser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
TSX Universal—Over 80 years of innovation packed into the next-gen ultra-low freezer. Recognizing the impact of your work, we prioritize sample security and reliability, and our legacy of crafting state-of-the-art lab equipment means our focus remains on user-centric design. The TSX Universal heralds a new era in performance with Universal V-Drive technology, delivering tighter control and faster recovery times. Coupled with an expanded setpoint range, universal voltage, whisper-quiet operation, simplified software updates and much more, TSX Universal seamlessly adapts to your workflow. Redefining sustainability, it is ENERGY STAR† certified with a 32% efficiency improvement, ACT† labeled, and is produced in our Zero-Waste to Landfill† certified facility. TSX Universal ULT—The pinnacle of reliability, sustainability, and innovation.
Pålidelighed i centrum:
- Fremstillet kvalitet: bygget efter de højeste standarder på vores ISO faciliteter 13485:2016
- Dokumenteret holdbarhed: 10.000+ timers intensiv laboratorie- og feltkørselstest for at sikre langvarig pålidelighed
- Dokumenteret kvalitet: hver enhed gennemgår grundig endetest for kvalitetskontrol
- Fuldstændig gennemsigtighed: leveret med fabriksdokumentation og kalibreringscertificering*
- Tryghed: understøttet af vores 12-årige garanti* * for langsigtet tillid
Bygget til at fungere, designet til at beskytte:
- Forbedret ydeevne med universel V-Drive-teknologi: tilpasser brugeraktivitet for at opretholde toppræstation og beskytte det, der betyder mest—– dine prøver.
- Stabile temperaturer: mindre end 4 °C variation hjælper med at holde prøverne sikre overalt i skabet
- Hurtig genopretning: branchens førende 15-minutters dørgenopretning hjælper med at minimere temperaturudsving og nedetid
- Hurtig køling, hurtigere opsætning: når -80 °C på under 5 timer—41% hurtigere end tidligere modeller
- Omkostningseffektiv: bruger 33% mindre energi end tidligere modeller, hvilket hjælper med at reducere omkostninger og miljøpåvirkning
- Hurtig adgang til prøverne med aktiv trykaflastning: innovativ trykaflastningsteknologi muliggør genindtræden på kun 30 sekunder, så du kan hente prøver så ofte som nødvendigt og dermed minimere forstyrrelser
- Maksimal beskyttelse & kompakt fodaftryk: avanceret vakuumisolering og miljøvenlig 0 GWP, vandblæst skumisolering beskytter prøver, samtidig med at der gives et kompakt fodaftryk
Grønnere med design
- Mindre farlig: bruger ikke-hydrofluorkarbon (HFC) kølemidler og skumisolering, som har 0 GWP og ozonnedbrydende potentiale (ODP) og er vandblæst, hvilket hjælper med at reducere kemiske emissioner og udgasning
- Mindre affald: indeholder op til 70% genanvendte materialer, hvor 90% af affaldet ledes fra lossepladser på vores nul-affaldsanlæg* ** †
- Mere energieffektiv: ENERGY STAR® certificeret†, hvilket hjælper med at reducere laboratoriets energiomkostninger og miljømæssige fodaftryk
- Ansvarligt pakket: bruger ikke-hydrofluorkarbon (ikke-HFC) kølemidler med lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP) og skumisolering med 0 GWP og ozonnedbrydende potentiale (ODP), altså vandblæst, hvilket hjælper med at reducere kemiske emissioner og udgasning
- Forlænget levetid: tilbyder 12 års garanti, længere end noget tilsvarende produkt på markedet
Forbedret oplevelse, optimeret for nemheds skyld
- Laboratorieklar bekvemmelighed: universel spænding, flere størrelsesmuligheder og lydløs drift for nem installation og kompatibilitet
- Pålidelig opbevaring og organisering: ergonomisk håndtag hjælper med at sikre en lufttæt forsegling for at forhindre temperaturudsving, mens justerbar reoler maksimerer opbevaringseffektiviteten
- Forbedret sikkerhed og overvågning: 7 tommer UI hjælper med at strømline driften, valgfri HID adgang øger sikkerheden, indbygget strøm og output muliggør realtidsovervågning og diagnostik, og en valgfri lysbjælke giver øjeblikkelig visningsstatus til enheden
- Nem frosthåndtering: 7-punkts pakningsdesign med justerbar perimetervarmer hjælper med at minimere frostopbygning for lettere vedligeholdelse
- Sømløs integration: indbyggede porte til LN2, CO2 og overvågningsprober hjælper med at sikre kompatibilitet med dit laboratoriesetup
*Leverede dokumenter: Overensstemmelsescertifikat, CE-erklæring om overensstemmelse, kalibreringscertifikat, QC-testlogskemaer og QC-temperaturgrafer.
* *Begrænsninger og undtagelser gælder. Garantien ophører, hvis enheden ikke vedligeholdes som angivet i operationen.
* **Nul affald defineres som 90% af ikke-farligt affald, der omdirigeres fra losseplads, affald til energi og forbrænding.
† Oplysninger, der ikke gælder for TSX Universal ULT-frysere med '-ULTS' i delenummeret (TSX40086FA-ULTS, TSX50086FA-ULTS, TSX60086FA-ULTS.)
- *Dataene er repræsentative for præstation og ikke offentliggjorte produktspecifikationer. Der bør ikke henvises til resultater ved udvikling af regulatoriske parametre for specifik kundebrug.
- Fryserens præstation vil variere baseret på kundeproduktvolumen, opbevaringsformat, driftsforhold, testmetode og udførelse af anbefalet vedligeholdelse
- Løbende produktforbedringer kan uden varsel resultere i ændringer eller udeladelser i dette tekniske datablad. Thermo Scientific kan ikke påtage sig ansvar for skader, tab eller udgifter som følge af forkert anvendelse af oplysningerne heri.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fryser med ultra-lav temperatur, opretstående |
| Kapacitet (engelsk) | 19,4 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 549 L |
| Temperaturområde | -40 °C til -86 °C |
| Temperaturopløsning | 0,1 °C |
| Temperatur (setpunkt) | -80 °C |
| Temperaturstabilitet | 0,2 °C |
| Dør stil | Ydre (1), Indre (2) |
| Antal døre | 1 |
| Dørmateriale | Ridsefast malet stål |
| Vis mere |