Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX Universal Serie Generelle Ultra-Lav Fryser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 18090030 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Generel Ultra-Low Freezer 400
Generel Ultra-Low Freezer 500
Generel Ultra-Low Freezer 600
Generel Ultra-Low Freezer 700
Ultra-Lav Fryser 400
Ultra-Lav Fryser 600
Ultra-Lav Fryser 700
Ultra-Low Freezer 500
Holder:
2 tommer Bokse (400)
2 tommer Bokse (500)
2 tommer Bokse (600)
2 tommer Bokse (700)
2 tommer Kasser (700)
Rack kapacitet:
16 Racks
20 Racks
24 Racks
28 Stativer
Kapacitet (metrisk):
549 L
682 L
816 L
949 L
950 L
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Holder Rack kapacitet Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
18090030 Generel Ultra-Low Freezer 500 2 tommer Bokse (500) 20 Racks 682 L Hver
18070030 Generel Ultra-Low Freezer 400 2 tommer Bokse (400) 16 Racks 549 L Hver
18010040 Generel Ultra-Low Freezer 600 2 tommer Bokse (600) 24 Racks 816 L Hver
18080030 Generel Ultra-Low Freezer 700 2 tommer Bokse (700) 28 Stativer 949 L -
30694889 Ultra-Lav Fryser 400 2 tommer Bokse (400) 16 Racks 549 L -
30694888 Ultra-Low Freezer 500 2 tommer Bokse (500) 20 Racks 682 L -
30694890 Ultra-Lav Fryser 600 2 tommer Bokse (600) 24 Racks 816 L -
31935505 Ultra-Lav Fryser 700 2 tommer Kasser (700) 28 Stativer 950 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 18090030 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSX50086FA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
TSX Universal Serie Ultra-Low Freezers - Næste generation af vores mest betroede ULT-platform tilpasser sig dine behov, reducerer din miljøpåvirkning og er bygget på vores mest robuste design nogensinde.
TSX Universal Over—80 års innovation pakket ind i næste generations ultra-lavfryser. Vi anerkender effekten af dit arbejde og prioriterer prøvesikkerhed og pålidelighed, og vores arv med at fremstille topmoderne laboratorieudstyr betyder, at vores fokus fortsat er på brugercentreret design. Med TSX Universal Universal V-Drive-teknologi markerer den en ny æra inden for ydeevne, der leverer strammere kontrol og hurtigere genopretningstider. Kombineret med et udvidet setpoint-område, universel spænding, hviskestille drift, forenklede softwareopdateringer og meget mere, TSX Universal tilpasser den sig problemfrit til din arbejdsgang. Ved at omdefinere bæredygtighed er den ENERGY-certificeret STAR† med en effektivitetsforbedring† ACT på 32 %, mærket og produceres i vores Zero-Waste to Landth-certificerede† facilitet. TSX Universal ULT—Højdepunktet af pålidelighed, bæredygtighed og innovation.
Pålidelighed i centrum:
  • Fremstillet kvalitet: bygget efter de højeste standarder på vores ISO faciliteter 13485:2016
  • Dokumenteret holdbarhed: 10.000+ timers intensiv laboratorie- og feltkørselstest for at sikre langvarig pålidelighed
  • Dokumenteret kvalitet: hver enhed gennemgår grundig endetest for kvalitetskontrol
  • Fuldstændig gennemsigtighed: leveret med fabriksdokumentation og kalibreringscertificering*
  • Tryghed: understøttet af vores 12-årige garanti* * for langsigtet tillid
Bygget til at fungere, designet til at beskytte:
  • Forbedret ydeevne med universel V-Drive-teknologi: tilpasser brugeraktivitet for at opretholde toppræstation og beskytte det, der betyder mest—– dine prøver.
  • Stabile temperaturer: mindre end 4 °C variation hjælper med at holde prøverne sikre overalt i skabet
  • Hurtig genopretning: branchens førende 15-minutters dørgenopretning hjælper med at minimere temperaturudsving og nedetid
  • Hurtig køling, hurtigere opsætning: når -80 °C på under 5 timer—41% hurtigere end tidligere modeller
  • Omkostningseffektiv: bruger 33% mindre energi end tidligere modeller, hvilket hjælper med at reducere omkostninger og miljøpåvirkning
  • Hurtig adgang til prøverne med aktiv trykaflastning: innovativ trykaflastningsteknologi muliggør genindtræden på kun 30 sekunder, så du kan hente prøver så ofte som nødvendigt og dermed minimere forstyrrelser
  • Maksimal beskyttelse & kompakt fodaftryk: avanceret vakuumisolering og miljøvenlig 0 GWP, vandblæst skumisolering beskytter prøver, samtidig med at der gives et kompakt fodaftryk
Grønnere med design
  • Mindre farlig: bruger ikke-hydrofluorkarbon (HFC) kølemidler og skumisolering, som har 0 GWP og ozonnedbrydende potentiale (ODP) og er vandblæst, hvilket hjælper med at reducere kemiske emissioner og udgasning
  • Mindre affald: indeholder op til 70% genanvendte materialer, hvor 90% af affaldet ledes fra lossepladser på vores nul-affaldsanlæg* ** †
  • Mere energieffektiv: ENERGY STAR® certificeret†, hvilket hjælper med at reducere laboratoriets energiomkostninger og miljømæssige fodaftryk
  • Ansvarligt pakket: bruger ikke-hydrofluorkarbon (ikke-HFC) kølemidler med lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP) og skumisolering med 0 GWP og ozonnedbrydende potentiale (ODP), altså vandblæst, hvilket hjælper med at reducere kemiske emissioner og udgasning
  • Forlænget levetid: tilbyder 12 års garanti, længere end noget tilsvarende produkt på markedet
Forbedret oplevelse, optimeret for nemheds skyld
  • Laboratorieklar bekvemmelighed: universel spænding, flere størrelsesmuligheder og lydløs drift for nem installation og kompatibilitet
  • Pålidelig opbevaring og organisering: ergonomisk håndtag hjælper med at sikre en lufttæt forsegling for at forhindre temperaturudsving, mens justerbar reoler maksimerer opbevaringseffektiviteten
  • Forbedret sikkerhed og overvågning: 7 tommer UI hjælper med at strømline driften, valgfri HID adgang øger sikkerheden, indbygget strøm og output muliggør realtidsovervågning og diagnostik, og en valgfri lysbar giver øjeblikkelig visningsstatus til enhedens status
  • Nem frosthåndtering: 7-punkts pakningsdesign med justerbar perimetervarmer hjælper med at minimere frostopbygning for lettere vedligeholdelse
  • Sømløs integration: indbyggede porte til LN2, CO2 og overvågningsprober hjælper med at sikre kompatibilitet med dit laboratoriesetup
*Sendte dokumenter:
Overensstemmelsescertifikat, CE-erklæring om overensstemmelse, kalibreringscertifikat, QC-testlogark og QC-temperaturgrafer.
* *Begrænsninger og undtagelser gælder. Garantien er ugyldig, hvis enheden ikke vedligeholdes som angivet i driften.
* **Nul affald defineres som 90% af ikke-farligt affald, der omdirigeres fra losseplads, affald til energi og forbrænding.
† Oplysninger, der ikke gælder for TSX Universal ULT-frysere med '-ULTS' i delenummeret (TSX40086FA-ULTS, TSX50086FA-ULTS, TSX60086FA-ULTS.)
  1. *Dataene er repræsentative for præstation og ikke offentliggjorte produktspecifikationer. Der bør ikke henvises til resultater ved udvikling af regulatoriske parametre for specifik kundebrug.
  2. Fryserens præstation vil variere baseret på kundeproduktvolumen, opbevaringsformat, driftsforhold, testmetode og udførelse af anbefalet vedligeholdelse
  3. Løbende produktforbedringer kan uden varsel resultere i ændringer eller udeladelser i dette tekniske datablad. Thermo Scientific kan ikke påtage sig ansvar for skader, tab eller udgifter som følge af forkert anvendelse af oplysningerne heri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSX universalfrysere med ultra-lav temperatur, kapacitet til 500 bokse, 100/230 V, 50/60 Hz
Type Fryser med ultra-lav temperatur, opretstående
Kapacitet (engelsk) 24,1 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 682 L
Temperaturområde -40 °C til -86 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet 0,2 °C
Dør stil Ydre (1), Indre (2)
Antal døre 1
Gendannelse af døråbning 18 min. (20 °C Ambient kører ved -75 °C)
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Koldvalset stål
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vandblæst polyurethanskum (SNAP-kompatibel)
Indre Valgfrit rustfrit stål
Udvendig finish Malet koldvalset stål
Hylder 3 Justerbar, 1 Fast
Certificeringer/compliance cULus, CE, ENERGY STAR, EPA SNAP
Stil kabinet
Vise LCD-berøringsskærm
Hjul 4 hjul i alle retninger med låse
Havne 2 bagerste adgangsporte
Produktlinje TSX Universal-serien
garanti Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
ACT-mærke Ja
Afrimning Område for
Model- Generel Ultra-Low Freezer 500
Spidsvariation ved -80C 3.6
Vandafkølet Ikke tilgængelig
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 37,6 x 34,0 x 78 tommer (95,5 x 86,4 x 198,1 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28,3 x 28,8 x 51,2 tommer (71,9 x 73,0 x 130,1 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 37,6 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 28,3 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 95.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 71.9 cm
Overvågningsmuligheder Hørbare og visuelle alarmer for høj og lav temperatur, trådløs
Adgangssikkerhed Standard nøglelås, hængelåsløkke, indstillingspunkt og sikkerhedsindstillinger (valgfri adgang med NFC-nøglekort)
Datalogging ombord Temperatur, hændelser, diagnostik
Sætpunktssikkerhed 2 tilstande med fuld adgangskode eller PIN-indstillinger
Backup systemer Valgfri CO2 eller LN2
Forbindelse Thermo Scientific™ Instrument Connect-kompatibel
Smart View-kompatibilitet Indbygget tilbehør 5 V og POE-stik
Strømstyrke 8,9-4,9 A
Stiktype NEMA 5-15 P
Spænding 100/230 V
Elektriske krav 100/230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Fase Ental
Watt Kompressor 938 W
Energiforbrug 0,31 kWh/dag/kubikfod. (ENERGI STAR)
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld), ENERGI STAR
Spændingskompensation ±10 %
Hætteglaskapacitet 50,000 x 2 mL
Kompressor V-drev
Kølemiddel R290 (1. trin), R170 + R290 blanding (2. trin)
Holder 2 tommer Bokse (500)
Rack kapacitet 20 Racks