Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX Universal Serie Generelle Ultra-Lav Fryser
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
TSX Universal Over—80 års innovation pakket ind i næste generations ultra-lavfryser. Vi anerkender effekten af dit arbejde og prioriterer prøvesikkerhed og pålidelighed, og vores arv med at fremstille topmoderne laboratorieudstyr betyder, at vores fokus fortsat er på brugercentreret design. Med TSX Universal Universal V-Drive-teknologi markerer den en ny æra inden for ydeevne, der leverer strammere kontrol og hurtigere genopretningstider. Kombineret med et udvidet setpoint-område, universel spænding, hviskestille drift, forenklede softwareopdateringer og meget mere, TSX Universal tilpasser den sig problemfrit til din arbejdsgang. Ved at omdefinere bæredygtighed er den ENERGY-certificeret STAR† med en effektivitetsforbedring† ACT på 32 %, mærket og produceres i vores Zero-Waste to Landth-certificerede† facilitet. TSX Universal ULT—Højdepunktet af pålidelighed, bæredygtighed og innovation.
Pålidelighed i centrum:
- Fremstillet kvalitet: bygget efter de højeste standarder på vores ISO faciliteter 13485:2016
- Dokumenteret holdbarhed: 10.000+ timers intensiv laboratorie- og feltkørselstest for at sikre langvarig pålidelighed
- Dokumenteret kvalitet: hver enhed gennemgår grundig endetest for kvalitetskontrol
- Fuldstændig gennemsigtighed: leveret med fabriksdokumentation og kalibreringscertificering*
- Tryghed: understøttet af vores 12-årige garanti* * for langsigtet tillid
Bygget til at fungere, designet til at beskytte:
- Forbedret ydeevne med universel V-Drive-teknologi: tilpasser brugeraktivitet for at opretholde toppræstation og beskytte det, der betyder mest—– dine prøver.
- Stabile temperaturer: mindre end 4 °C variation hjælper med at holde prøverne sikre overalt i skabet
- Hurtig genopretning: branchens førende 15-minutters dørgenopretning hjælper med at minimere temperaturudsving og nedetid
- Hurtig køling, hurtigere opsætning: når -80 °C på under 5 timer—41% hurtigere end tidligere modeller
- Omkostningseffektiv: bruger 33% mindre energi end tidligere modeller, hvilket hjælper med at reducere omkostninger og miljøpåvirkning
- Hurtig adgang til prøverne med aktiv trykaflastning: innovativ trykaflastningsteknologi muliggør genindtræden på kun 30 sekunder, så du kan hente prøver så ofte som nødvendigt og dermed minimere forstyrrelser
- Maksimal beskyttelse & kompakt fodaftryk: avanceret vakuumisolering og miljøvenlig 0 GWP, vandblæst skumisolering beskytter prøver, samtidig med at der gives et kompakt fodaftryk
Grønnere med design
- Mindre farlig: bruger ikke-hydrofluorkarbon (HFC) kølemidler og skumisolering, som har 0 GWP og ozonnedbrydende potentiale (ODP) og er vandblæst, hvilket hjælper med at reducere kemiske emissioner og udgasning
- Mindre affald: indeholder op til 70% genanvendte materialer, hvor 90% af affaldet ledes fra lossepladser på vores nul-affaldsanlæg* ** †
- Mere energieffektiv: ENERGY STAR® certificeret†, hvilket hjælper med at reducere laboratoriets energiomkostninger og miljømæssige fodaftryk
- Ansvarligt pakket: bruger ikke-hydrofluorkarbon (ikke-HFC) kølemidler med lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP) og skumisolering med 0 GWP og ozonnedbrydende potentiale (ODP), altså vandblæst, hvilket hjælper med at reducere kemiske emissioner og udgasning
- Forlænget levetid: tilbyder 12 års garanti, længere end noget tilsvarende produkt på markedet
Forbedret oplevelse, optimeret for nemheds skyld
- Laboratorieklar bekvemmelighed: universel spænding, flere størrelsesmuligheder og lydløs drift for nem installation og kompatibilitet
- Pålidelig opbevaring og organisering: ergonomisk håndtag hjælper med at sikre en lufttæt forsegling for at forhindre temperaturudsving, mens justerbar reoler maksimerer opbevaringseffektiviteten
- Forbedret sikkerhed og overvågning: 7 tommer UI hjælper med at strømline driften, valgfri HID adgang øger sikkerheden, indbygget strøm og output muliggør realtidsovervågning og diagnostik, og en valgfri lysbjælke giver øjeblikkelig visningsstatus til enheden
- Nem frosthåndtering: 7-punkts pakningsdesign med justerbar perimetervarmer hjælper med at minimere frostopbygning for lettere vedligeholdelse
- Sømløs integration: indbyggede porte til LN2, CO2 og overvågningsprober hjælper med at sikre kompatibilitet med dit laboratoriesetup
*Leverede dokumenter: Overensstemmelsescertifikat, CE-erklæring om overensstemmelse, kalibreringscertifikat, QC-testlogskemaer og QC-temperaturgrafer.
* *Begrænsninger og undtagelser gælder. Garantien ophører, hvis enheden ikke vedligeholdes som angivet i operationen.
* **Nul affald defineres som 90% af ikke-farligt affald, der omdirigeres fra losseplads, affald til energi og forbrænding.
† Oplysninger, der ikke gælder for TSX Universal ULT-frysere med '-ULTS' i delenummeret (TSX40086FA-ULTS, TSX50086FA-ULTS, TSX60086FA-ULTS.)
- *Dataene er repræsentative for præstation og ikke offentliggjorte produktspecifikationer. Der bør ikke henvises til resultater ved udvikling af regulatoriske parametre for specifik kundebrug.
- Fryserens præstation vil variere baseret på kundeproduktvolumen, opbevaringsformat, driftsforhold, testmetode og udførelse af anbefalet vedligeholdelse
- Løbende produktforbedringer kan uden varsel resultere i ændringer eller udeladelser i dette tekniske datablad. Thermo Scientific kan ikke påtage sig ansvar for skader, tab eller udgifter som følge af forkert anvendelse af oplysningerne heri.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TSX universalfrysere med ultra-lav temperatur, kapacitet til 400 bokse, 100/230 V, 50/60 Hz |
| Type | Fryser med ultra-lav temperatur, opretstående |
| Kapacitet (engelsk) | 19,4 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 549 L |
| Temperaturområde | -40 °C til -86 °C |
| Temperaturopløsning | 0,1 °C |
| Temperaturstabilitet | 0,2 °C |
| Dør stil | Ydre (1), Indre (2) |
| Antal døre | 1 |
| Gendannelse af døråbning | 13 min. (20 °C Ambient kører ved -75 °C) |
| Vis mere |