Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX Universal universalfrysere med ultra-lav temperatur
TSX Universal-seriens universalfrysere med ultra-lav temperatur—Den næste generation af vores mest pålidelige ULT-platform tilpasser sig dine behov, reducerer din miljøpåvirkning og er bygget på vores mest robuste design nogensinde
Brand: Thermo Scientific™ TSX60086FA
131235.10 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
TSX Universal—Over 80 years of innovation packed into the next-gen ultra-low freezer. Recognizing the impact of your work, we prioritize sample security and reliability, and our legacy of crafting state-of-the-art lab equipment means our focus remains on user-centric design. The TSX Universal heralds a new era in performance with Universal V-Drive technology, delivering tighter control and faster recovery times. Coupled with an expanded setpoint range, universal voltage, whisper-quiet operation, simplified software updates and much more, TSX Universal seamlessly adapts to your workflow. Redefining sustainability, it is ENERGY STAR† certified with a 32% efficiency improvement, ACT† labeled, and is produced in our Zero-Waste to Landfill† certified facility. TSX Universal ULT—The pinnacle of reliability, sustainability, and innovation.
Vi præsenterer TSX Universal ULT, som er et vidnesbyrd om 84 års innovation inden for laboratorieudstyr til køleopbevaring. Hos Thermo Fisher Scientific anerkender vi den dybe indflydelse, som dit arbejde har ud over videnskaben, og som berører liv med gennembrud.
Vores ULT-frysere sikrer pålidelighed og sikkerhed for dine værdifulde prøver og er omhyggeligt designet til at opfylde forskellige forskningskrav. TSX Universal ULT omdefinerer standarder med næste generations funktioner. Universal V-Drive-køleteknologi giver en universelt bedre ydeevne: snævrere spidsvariation, ensartethed, stabilitet, hurtigere pull-down og genoprettelsestider. Denne platform kan tilpasses på tværs af arbejdsgange og tilbyder bekvemmelighed og håndterbarhed i forskellige miljøer.
Vores forpligtelse til pålidelighed er urokkelig. Strenge langtidstest af pålideligheden og 100 % sluttest sikrer, at hver enhed lever op til vores strenge kvalitetsstandarder og understøttes af en brancheførende garanti. Ved at designe bæredygtigt reducerer vi miljøpåvirkningen. Vores ULT'er er ENERGY STAR-certificerede og +32 % mere effektive end vores standard TSX-serie, og de er i overensstemmelse med globale bæredygtighedsmål. Gennemsigtighed i bæredygtighed, deltagelse i ACT-mærket og produktion uden affald understreger vores engagement. TSX Universal ULT tilpasser sig sine brugerbehov med sine innovative opgraderinger: universalspænding, udvidet indstillingspunktsområde, hurtigere indtastningstider og lydløs drift.
Desuden introducerer TSX Universal ULT banebrydende funktioner, herunder en ekstern strømforsyning til problemfri integration af smart teknologi og specialiserede enheder til medicinsk udstyr i klasse II med 510K-fritagelse, der er skræddersyet til anvendelser som f.eks. blodbanker. TSX Universal ULT står på skuldrene af vores TSX-serie og er en robust, effektiv og brugerfokuseret løsning. Med en rig historie, der strækker sig over 84 år, er vores engagement i at fremme videnskabelige fremskridt stadig urokkeligt. Thermo Fisher Scientific accelererer videnskaben og sundhedsvæsenet gennem banebrydende innovationer.
- *Dataene er repræsentative for præstation og ikke offentliggjorte produktspecifikationer. Der bør ikke henvises til resultater ved udvikling af regulatoriske parametre for specifik kundebrug.
- Fryserens præstation vil variere baseret på kundeproduktvolumen, opbevaringsformat, driftsforhold, testmetode og udførelse af anbefalet vedligeholdelse
- Løbende produktforbedringer kan uden varsel resultere i ændringer eller udeladelser i dette tekniske datablad. Thermo Scientific kan ikke påtage sig ansvar for skader, tab eller udgifter som følge af forkert anvendelse af oplysningerne heri.
Tekniske data
TSX universalfrysere med ultra-lav temperatur, kapacitet til 600 bokse, 100/230 V, 50/60 Hz | |
28,8 kubikfod | |
-40 °C til -86 °C | |
0,2 °C | |
1 | |
Ridsefast malet stål | |
Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vandblæst polyurethanskum (SNAP-kompatibel) | |
Malet koldvalset stål | |
cULus, CE, ENERGY STAR, EPA SNAP | |
LCD-berøringsskærm | |
2 bagerste adgangsporte | |
Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer | |
Område for | |
Ikke tilgængelig | |
28,3 x 34,4 x 51,2 tommer (71,9 x 87,3 x 130,1 cm) | |
28,3 tommer | |
71.9 cm | |
Standard nøglelås, hængelåsløkke, indstillingspunkt og sikkerhedsindstillinger (valgfri adgang med NFC-nøglekort) | |
2 tilstande med fuld adgangskode eller PIN-indstillinger | |
Thermo Scientific™ Instrument Connect-kompatibel | |
8,9-4,9 A | |
100/230 V | |
50/60 Hz | |
Kompressor 938W | |
Mindre farligt, mindre affald, mere energieffektivt, ansvarligt emballeret, forlænget levetid | |
60,000 x 2 mL | |
R290 (1. trin), R170 + R290 blanding (2. trin) | |
24 |
Fryser med ultra-lav temperatur, opretstående | |
816 L | |
0,1 °C | |
Ydre (1), Indre (2) | |
17 (20°C stuetemperatur ved kørsel ved -75°C) min. | |
Koldvalset stål | |
Valgfrit rustfrit stål | |
3 Justerbar, 1 Fast | |
kabinet | |
4 hjul i alle retninger med låse | |
TSX Universal-serien | |
Ja | |
3.6 | |
37,6 x 39,6 x 78 tommer (95,5 x 100,6 x 198,1 cm) | |
37,6 tommer | |
95.5 cm | |
Hørbare og visuelle alarmer for høj og lav temperatur, trådløs | |
Temperatur, hændelser, diagnostik | |
Valgfri CO2 eller LN2 | |
Indbygget tilbehør, 5V og POE-udtag | |
NEMA 5-15 P | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
Ental | |
0,27 kWhr/dag/kubikfod (ENERGY STAR) | |
±10 % | |
V-drev | |
2 tommer Bokse (600) |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Quality Analysis and Quality Control Testing
Save up to 59% on some of our most popular productsPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
New Offer Save Up to 87% -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31