Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens ultralave frysere
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15778587 Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Holder:
2 tommer Bokse (400)
2 tommer Bokse (500)
2 tommer Bokse (600)
2 tommer Bokse (700)
Dimensioner (DxBxH) Udvendig:
37,6 x 28,3 x 78 tommer
37,6 x 34,0 x 78 tommer
37,6 x 39,6 x 78 tommer (95,5 x 100,6 x 198,1 cm)
37,6 x 45,2 x 78 tommer
Rack kapacitet:
16
20
24
28
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15778587
Brand: Thermo Scientific™ TSX50086V
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Thermo Scientific™ TSX-seriens ultralave frysere er designet til at opfylde de højeste standarder for bæredygtighed, temperaturstyring og pålidelighed for opbevaring ved -80 °C og -70 °C.
Thermo Scientific™TSX-seriens frysere med ultra-lav temperatur fås nu i et udvidet udvalg af kapaciteter og er designet til at opfylde de højeste standarder for pålidelighed, bæredygtighed og temperaturstyring. Kernen i TSX-serien er V-drev-teknologi, som er designet til at tilpasse sig brugermønstre, hvilket væsentligt reducerer energi- og VVS-omkostningerne uden at gå på kompromis med ydeevnen. Alle frysere i TSX-serien er fremstillet i et affaldsfrit anlæg og er bygget med naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, som overholder U.S. EPA's Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas-regler og andre bæredygtighedsstandarder.
Ydeevne
  • Du behøver ikke bekymre dig om, hvor dine prøver opbevares i fryseren. Med en maksimal variation på mindre end 5°C er dine prøver beskyttet og sikkert opbevaret i hele skabsrummet.*
  • Lang opvarmningstid fra -50°C til -80°C: 5,05 timer*
  • Stille nok til at kunne stå direkte i laboratoriet i stedet for på gangen. Med kun 45,5 dBA kan lydniveauet i TSX-serien sammenlignes med et hjemmekøleskab.*
  • V-drevets adaptive kontrol er designet til at registrere brugsmønstre såsom døråbninger, når der er behov for en højere kompressorhastighed og perioder med stabilitet, hvor kompressoren kører ved en lavere hastighed, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen
Den trådløse overvågningsløsning
Thermo Scientific™ DeviceLink™ er indbygget i din ULT-fryser og leverer realtidsovervågning af systemstatus og prøvetemperatur.
  • Se vigtige laboratorieudstyrsdata og udstyrsmeddelelser på dine mobil- og webapplikationer.
    • Displaytemperatur
    • Stuetemperatur
    • Alarmer og advarsler
  • Få adgang til data – når som helst og hvor som helst data, og alarmer fra overvåget laboratorieudstyr gemmes sikkert i skyen og sendes til brugeren via e-mail og mobiltelefonmeddelelser
  • Strømlinet InstrumentConnect™-rapportering i dashboard-stil reducerer tiden, som bruges på at fortolke data
  • I modsætning til traditionelle tilslutningsmetoder kører DeviceLink™ på en klient-sky-arkitektur, der kræver minimal it-support
  • Intet behov for at installere sensorer – det eneste plug-in er udstyrsdataporten til at læse parametrene direkte fra de fabriksinstallerede sensorer
  • Gældende netværk: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP
Brugervenlig
  • Nyligt redesignet brugergrænseflade med berøringsskærm, som er nem at bruge: opsætningsguide, hændelseslog, temperaturkortlægning og datadownloads via en indbygget USB-port
  • Eliminer behovet for en separat kortoptager med touchskærmens datalognings- og temperaturkortlægningsfunktioner, som alt sammen er eksporterbart via en indbygget USB-port
  • Ergonomisk design inklusive komfortabelt dørhåndtag, berøringsskærm i øjenhøjde og placering på hyldeniveau, der ikke kræver fyldning af stativer på gulvet
  • Fire kapaciteter (400, 500, 600 og 700 2 in. boks) til at imødekomme en række lagerbehov og laboratoriefodaftryk
  • Kompatibel med de fleste stativsystemer inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til bokse, mikroplader, Thermo Scientific™ Matrix™ og Nunc CryoBank™ rør
  • Sikkerhedsfunktioner, herunder alarmindstillinger, hængelås-kompatible døre og valgfri adgangskortindgang
Bæredygtighed
  • Naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, hvilket får serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU’s F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
Fodnoter:
* Typiske fryserdata baseret på intern test med fryserindstillingspunkt ved -80°C og omgivelsestemperatur ved 20°C. Ydelsesdata varierer på tværs af fryserstørrelse og elektriske specifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSX Series Ultra-Low Freezers, 500-Box Capacity, 230V, 50Hz
Type Fryser med ultra-lav temperatur, opretstående
Kapacitet (engelsk) 24,1 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 682 L
Temperaturområde -50 °C til -86 °C
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vandblæst polyurethanskum (SNAP-kompatibel)
Indre Rustfrit stål
Hylder 3
Kapacitet (engelsk) hylde 205 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 93 kg
Certificeringer/compliance CE, ENERGY STAR
Stil kabinet
Vise LCD-berøringsskærm
Produktlinje TSX-serien
garanti Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Afrimning Område for
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 37,6 x 34,0 x 78 tommer
Mål (D x B x H) Indvendig 28,3 x 28,8 x 51,2 tommer (71,9 x 73,0 x 130,1 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 37,6 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 28,3 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 95.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 71.9 cm
Højde (engelsk) Udvendig 78 tommer
Højde (engelsk) Interiør 51,2 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 198.1 cm
Højde (metrisk) interiør 130.1 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 34 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 28,8 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 86.4 cm
Bredde (metrisk) interiør 73.0 cm
Overvågningsmuligheder Alarm, optager
Forbindelse Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Netværk: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP)
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Strømstyrke 5.2/10 A
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Frekvens 50 Hz
Hætteglaskapacitet 50,000 x 2 mL
Kompressor V-drev
Kølemiddel R290 (1. trin), R170 + R290 blanding (2. trin)
Forsendelsesvægt (engelsk) 696 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 316 kg
Vægt (engelsk) 627 lb.
Vægt (metrisk) 284 kg
Holder 2 tommer Bokse (500)
Rack kapacitet 20
Vis mere Vis mindre
  1. Dataene er repræsentative for præstation og ikke offentliggjorte produktspecifikationer. Der bør ikke henvises til resultater ved udvikling af regulatoriske parametre for specifik kundebrug.
  2. Fryserens drift vil variere baseret på kundeproduktvolumen, opbevaringsformat, driftsforhold, testmetode og udførelse af anbefalet vedligeholdelse
  3. Løbende produktforbedringer kan uden varsel resultere i ændringer eller udeladelser i dette tekniske datablad. Thermo Scientific kan ikke påtage sig ansvar for skader, tab eller udgifter som følge af forkert anvendelse af oplysningerne heri.