Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende underbords-laboratoriekøleskabe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16669233 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dør stil:
Enkelt glas
Enkelt massiv
Stiktype:
EU
NEMA 5-15 P, flere globale typer tilgængelige
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Stiktype Pakningsstørrelse
16669233 Enkelt glas NEMA 5-15 P, flere globale typer tilgængelige -
16638252 Enkelt massiv NEMA 5-15 P, flere globale typer tilgængelige -
15713019 Enkelt glas EU Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16669233 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSX505GA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For et bedre miljø inde og ude - Vi præsenterer vores nye underbords-laboratoriekøleskabe.
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende underbords-laboratoriekøleskabe er designet med funktioner, der understøtter prøvebeskyttelse og bæredygtighedsmål til opbevaring af medier, reagenser, lægemidler, vacciner, kemoterapi og andre opbevaringsbehov i medicinsk og apotekskvalitet, der kræver 2 °C til 8 °C. Seriens V-drev er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre, hvilket giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
Vores dobbelte køleløsning, som er unik for TSX505, fungerer ved hjælp af to synkroniserede solid-state-varmepumper. De to solid-state-varmepumper arbejder på at afkøle en kombination af kold væg og tvungen luft for at sikre, at forholdene er optimale til de mest følsomme anvendelser
TSX-serien er certificeret iht. NSF/ANSI 456 Vaccine Storage-standarden og kan hjælpe dig med at opfylde regler og retningslinjer fra CDC, Verdenssundhedsorganisationen og andre sundhedsministerier om vaccineopbevaring og -håndtering.
TSX-serien leverer den præstation og kvalitet, du har brug for, ud over den svage lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
Designet til at opretholde en ensartet temperatur for at beskytte medicinske, farmaceutiske produkter, laboratoriemedier, reagenser og mere.
  • Den unikke V-drev teknologi er designet til at spare energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen af lagrede produkter
  • U.S. Environmental Protection Agency SNAP-kompatible kølemidler (Significant New Alternatives Policy)
  • Støjsvag drift ved kun 35dbA (43 under pull-down)
  • Reduceret energiforbrug
  • Elegant udvendigt design og touchskærm
  • Indvendig LED-belysning, som er nem at justere
  • Touchscreen-controller med adgangskodebeskyttelse
  • Datalogning med USB-downloadfunktion
  • Batteri-backup
  • Vælg mellem vendbar glas- eller massiv dør
  • Visning af luft- eller glykoltemperatur
  • Automatisk låsning
  • 1 in. bageste adgangsport
  • Fjernalarmens kontakter
  • Akustiske og visuelle alarmer: strømsvigt, høj temp., lav temp., lavt batteri, hukommelse fuld, dør på klem
  • Overholder ADA
  • Kompatibel med de fleste større elektroniske låse*
*Data arkiveret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSX-seriens højtydende underbordskøleskab, glasdør
Type Højtydende køleskab
Kapacitet (engelsk) 5,5 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 156 L
Temperaturområde 3 °C til 7 °C
Kølemiddel R744
Dør stil Enkelt glas
Antal døre 1
Hylder 3
Certificeringer/compliance CE, REACH, RoHS, UL
Stil Under bordet
Vise TFT-LCD i fuld farve; 4,3 tommer 480 x 272
Produktlinje TSX-serien
Afrimning Automatisk
Overvågningsmuligheder Alarm
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Mål (D x B x H) Indvendig 20,5 x 19,5 x 23 tommer (52 x 49,5 x 58,4 cm)
Mål (L x B x H) Udvendig 26 x 23,6 x 31,8 tommer (66 x 60 x 81 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 26 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 20,5 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 66 cm
Dybde (metrisk) interiør 52 cm
Højde (engelsk) Udvendig 31,8 tommer
Højde (engelsk) Interiør 23 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 81 cm
Højde (metrisk) interiør 58.4 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 23,6 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 19,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 60 cm
Bredde (metrisk) interiør 49.5 cm
Strømstyrke 10 A maks./3 A steady-state
Stiktype NEMA 5-15 P, flere globale typer tilgængelige
Spænding 100 til 240 V
Elektriske krav 100 - 240 V 50-60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 155 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 71 kg
Vægt (engelsk) 119 lb.
Vægt (metrisk) 53.98 kg