Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende underbords-laboratoriekøleskabe
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende underbords-laboratoriekøleskabe er designet med funktioner, der understøtter prøvebeskyttelse og bæredygtighedsmål til opbevaring af medier, reagenser, lægemidler, vacciner, kemoterapi og andre opbevaringsbehov i medicinsk og apotekskvalitet, der kræver 2 °C til 8 °C. Seriens V-drev er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre, hvilket giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
Vores dobbelte køleløsning, som er unik for TSX505, fungerer ved hjælp af to synkroniserede solid-state-varmepumper. De to solid-state-varmepumper arbejder på at afkøle en kombination af kold væg og tvungen luft for at sikre, at forholdene er optimale til de mest følsomme anvendelser
TSX-serien er certificeret iht. NSF/ANSI 456 Vaccine Storage-standarden og kan hjælpe dig med at opfylde regler og retningslinjer fra CDC, Verdenssundhedsorganisationen og andre sundhedsministerier om vaccineopbevaring og -håndtering.
TSX-serien leverer den præstation og kvalitet, du har brug for, ud over den svage lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
Designet til at opretholde en ensartet temperatur for at beskytte medicinske, farmaceutiske produkter, laboratoriemedier, reagenser og mere.
- Den unikke V-drev teknologi er designet til at spare energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen af lagrede produkter
- U.S. Environmental Protection Agency SNAP-kompatible kølemidler (Significant New Alternatives Policy)
- Støjsvag drift ved kun 35dbA (43 under pull-down)
- Reduceret energiforbrug
- Elegant udvendigt design og touchskærm
- Indvendig LED-belysning, som er nem at justere
- Touchscreen-controller med adgangskodebeskyttelse
- Datalogning med USB-downloadfunktion
- Batteri-backup
- Vælg mellem vendbar glas- eller massiv dør
- Visning af luft- eller glykoltemperatur
- Automatisk låsning
- 1 in. bageste adgangsport
- Fjernalarmens kontakter
- Akustiske og visuelle alarmer: strømsvigt, høj temp., lav temp., lavt batteri, hukommelse fuld, dør på klem
- Overholder ADA
- Kompatibel med de fleste større elektroniske låse*
*Data arkiveret.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TSX-seriens højtydende underbordskøleskab, massiv dør |
| Type | Højtydende køleskab |
| Kapacitet (engelsk) | 5,5 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 156 L |
| Temperaturområde | 3 °C til 7 °C |
| Kølemiddel | R744 |
| Dør stil | Enkelt massiv |
| Antal døre | 1 |
| Hylder | 3 |
| Certificeringer/compliance | CE, REACH, RoHS, UL |
| Vis mere |