Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende apotekskøleskabe
Artikelnummer. p-6960056 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dør stil:
Double Glass
Glass
Stiktype:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektriske krav:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 60 Hz
Mål (D x B x H) Indvendig:
21,8 x 20,0 x 52,4 tommer
28.5 x 24 x 58 in.
28.5 x 30.0 x 58.0 in.
28.5 x 52.5 x 58 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Stiktype Elektriske krav Mål (D x B x H) Indvendig unitSize
17388833 Double Glass NEMA 6-15 208-230 V, 60 Hz 28.5 x 52.5 x 58 in. -
15923620 Double Glass CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 28.5 x 52.5 x 58 in. Hver
16327181 Glass CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 21,8 x 20,0 x 52,4 tommer -
16307191 Glass CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 28.5 x 30.0 x 58.0 in. -
15628416 Glass CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 28.5 x 24 x 58 in. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17388833 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSX5005PD
Det støjsvage, bæredygtige valg til medicinsk og apoteksmæssig køling
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende apotekskøleskabe er designet med funktioner, der understøtter prøvebeskyttelse og bæredygtighedsmål til opbevaring af lægemidler, vacciner, kemoterapi og andre opbevaringsbehov i medicinsk og apotekskvalitet, der kræver 2° til 8 °C. Seriens V-drev-teknologi er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre, hvilket giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
TSX-serien er certificeret iht. NSF/ANSI 456 Vaccine Storage-standarden og kan hjælpe dig med at opfylde regler og retningslinjer fra CDC, Verdenssundhedsorganisationen og andre sundhedsministerier om vaccineopbevaring og -håndtering.
TSX-serien leverer den præstation og kvalitet, du har brug for, ud over den svage lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
  • Designet til sikker opbevaring af lægemidler, vacciner, kemoterapi og andre opbevaringsbehov af medicinsk kvalitet, der kræver et temperaturområde på 3°C til 7°C
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Unik V-drev-teknologi er designet til at registrere brugsmønstre såsom døråbninger, når der er behov for en højere kompressorhastighed og perioder med stabilitet, hvor kompressoren kører ved en lavere hastighed, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen
  • Op til 40 % mindre energiforbrug end konventionelle kølemiddelmodeller*
  • Naturligt R290-kølemiddel og vandblæst skum får TSX-serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP)
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Driftstemperaturområde på 2°til 8°C, fabriksindstilling ved 5°C
  • Praktiske, glidende skuffekurve for forenklet indretning og adgang
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet*
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indvendigt lys, indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernalarmkontakter
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
  • Ergonomisk dørhåndtag
  • Valgfri kortoptagere tilgængelige
  • Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type High-Performance Refrigerator
Kapacitet (engelsk) 51.1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1447 L
Temperatur (setpunkt) 3°-7°C (5°C)
Kølemiddel R290
Dør stil Double Glass
Antal døre 2
Skuffer Basket Drawers
Antal skuffer 8
Hylder 8
Certificeringer/compliance UL, cUL, NSF 456, NSF 456
Vise Microprocessor
Produktlinje TSX Series
garanti Warranty varies by country, please contact us for details
Afrimning Automatic
Overvågningsmuligheder Alarm, Recorder
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Mål (D x B x H) Indvendig 28.5 x 52.5 x 58 in.
Mål (L x B x H) Udvendig 37.8 x 56.5 x 78.5 in. (96 x 143.5 x 199.4 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 37.8 in.
Dybde (engelsk) Interiør 28.5 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 96.0 cm
Dybde (metrisk) interiør 72.4 cm
Højde (engelsk) Udvendig 78.5 in.
Højde (engelsk) Interiør 58 in.
Højde (metrisk) Udvendig 199.4 cm
Højde (metrisk) interiør 147.3 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 56.5 in.
Bredde (engelsk) Interiør 52.5 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 143.5 cm
Bredde (metrisk) interiør 133.4 cm
Strømstyrke 15 A (CB)
Stiktype NEMA 6-15
Spænding 208/230 V
Elektriske krav 208-230 V, 60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Grønne funktioner Energy efficient
Vis mere Vis mindre
*Data arkiveret. Baseret på sammenligninger mellem TSX-serien og tidligere generationer af Thermo Scientific-modeller.