Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende apotekskøleskabe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16327181 Shop alle Thermo Scientific produkter
Dør stil:
Double Glass
Glass
Stiktype:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektriske krav:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 60 Hz
Mål (D x B x H) Indvendig:
21,8 x 20,0 x 52,4 tommer
28.5 x 24 x 58 in.
28.5 x 30.0 x 58.0 in.
28.5 x 52.5 x 58 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16327181
Brand: Thermo Scientific™ TSX1205PV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Det støjsvage, bæredygtige valg til medicinsk og apoteksmæssig køling
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende apotekskøleskabe er designet med funktioner, der understøtter prøvebeskyttelse og bæredygtighedsmål til opbevaring af lægemidler, vacciner, kemoterapi og andre opbevaringsbehov i medicinsk og apotekskvalitet, der kræver 2° til 8 °C. Seriens V-drev-teknologi er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre, hvilket giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
TSX-serien er certificeret iht. NSF/ANSI 456 Vaccine Storage-standarden og kan hjælpe dig med at opfylde regler og retningslinjer fra CDC, Verdenssundhedsorganisationen og andre sundhedsministerier om vaccineopbevaring og -håndtering.
TSX-serien leverer den præstation og kvalitet, du har brug for, ud over den svage lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
  • Designet til sikker opbevaring af lægemidler, vacciner, kemoterapi og andre opbevaringsbehov af medicinsk kvalitet, der kræver et temperaturområde på 2°C til 8°C
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Unik V-drev-teknologi er designet til at registrere brugsmønstre såsom døråbninger, når der er behov for en højere kompressorhastighed og perioder med stabilitet, hvor kompressoren kører ved en lavere hastighed, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen
  • Op til 40 % mindre energiforbrug end konventionelle kølemiddelmodeller*
  • Naturlige R290-kølemidler og vandblæst skum får TSX-serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP)
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Driftstemperaturområde på 2° til 8°C, fabriksindstilling ved 5°C
  • Praktiske, glidende skuffekurve for forenklet indretning og adgang
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet*
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indvendigt lys, indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernalarmkontakter
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
  • Ergonomisk dørhåndtag
  • Valgfri kortoptagere tilgængelige
  • Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Trådløs overvågningsløsning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, vores løsning, der er nem at installere, arbejder sammen med Thermo Fisher Cloud til at overvåge forholdene inde i TSX-seriens laboratoriekøleskabe og -frysere.
DeviceLink HUB™ forbinder brugere til deres udstyr, så de kan modtage kritiske laboratorieudstyrsdata og udstyrsmeddelelser på deres mobil- og webapplikationer:
  • Displaytemperatur
  • Stuetemperatur
  • Alarmer og advarsler
DeviceLink HUB™ er tilgængelig i følgende regioner:
  • USA og Canada
  • 28 medlemmer af Den Europæiske Union
  • Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type High-Performance Refrigerator
Kapacitet (engelsk) 11.5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 326 L
Temperatur (setpunkt) 3°-7°C (5°C)
Kølemiddel R290
Dør stil Glass
Antal døre 1
Skuffer Basket Drawers
Antal skuffer 5
Rack kapacitet 5
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE
Vise Microprocessor
Produktlinje TSX Series
Afrimning Automatic
Overvågningsmuligheder Alarm, Recorder
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 30.5 x 24.0 x 73.0 in.
Mål (D x B x H) Indvendig 21,8 x 20,0 x 52,4 tommer
Dybde (engelsk) Eksteriør 30.5 in.
Dybde (engelsk) Interiør 21.8 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 77.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 55.4 cm
Højde (engelsk) Udvendig 73.0 in.
Højde (engelsk) Interiør 52.4 in.
Højde (metrisk) Udvendig 185.4 cm
Højde (metrisk) interiør 133.1 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 24.0 in.
Bredde (engelsk) Interiør 20 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 61.9 cm
Bredde (metrisk) interiør 50.8 cm
Strømstyrke 15 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 230 V
Elektriske krav 208-230 V, 50 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Grønne funktioner Energy efficient
Forsendelsesvægt (engelsk) 388 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 176 kg
Vægt (engelsk) 334 lb.
Vægt (metrisk) 151 kg
Vis mere Vis mindre
*Data arkiveret. Baseret på sammenligninger mellem TSX-serien og tidligere generationer af Thermo Scientific-modeller.