Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende kromatografikøleskabe
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138599 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
23 cu. ft.
29.2 cu. ft.
45.8 cu. ft.
51.1 cu. ft.
Dør stil:
Double Glass
Glass
Single Glass
Sliding Glass
Elektriske krav:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Dør stil Elektriske krav unitSize
16367181 23 cu. ft. Single Glass 208-230 V, 50/60 Hz Hver
16243952 45.8 cu. ft. Sliding Glass 208-230 V, 50 Hz -
16293442 51.1 cu. ft. Double Glass 208-230 V, 50 Hz -
16387181 29.2 cu. ft. Glass 208-230 V, 50 Hz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16367181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSX2305CV
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Innovative køleløsninger til sundheds- og forskningsbehov
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende kromatografikøleskabe er designet til en række anvendelser, der kræver præcis temperaturkontrol, fuld adgang til kromatografiinstrumentering og nem opsætning af instrumentering og apparater i kammeret. Seriens V-drev-teknologi er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre og giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
TSX-kromatografiserien har brancheførende sikkerhedsfunktioner for at sikre maksimal beskyttelse og leverer over 450 W reservekapacitet til at håndtere den varmebelastning, der genereres af instrumenterne i kabinettet, og til at reagere hurtigt på hyppig adgang til døren.
TSX-serien leverer den præstation og kvalitet, du har brug for, ud over den svage lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
  • Kulbrintesikkerhedssensor sikrer, at lasten og laboratoriepersonalet beskyttes
  • GMP renrumsklasse A/ISO 6 (ISO EN 14644-1) kompatibel
  • Designet til kromatografianvendelser, der kræver et temperaturområde på 2°C til 8°C
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Unik V-drev-teknologi er designet til at registrere brugsmønstre såsom døråbninger, når der er behov for en højere kompressorhastighed og perioder med stabilitet, hvor kompressoren kører ved en lavere hastighed, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen
  • Op til 40 % mindre energiforbrug end konventionelle kølemiddelmodeller*
  • Naturlige R290-kølemidler og vandblæst skum får TSX-serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP)
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Driftstemperaturområde på 2° til 8°C, fabriksindstilling ved 5°C
  • Glasdørsmodeller kun i kromatografi-serien
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet*
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indvendigt lys, indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernalarmkontakter
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
  • Ergonomisk dørhåndtag
  • Valgfri kortoptagere tilgængelige
  • Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Trådløs overvågningsløsning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, vores løsning, der er nem at installere, arbejder sammen med Thermo Fisher Cloud til at overvåge forholdene inde i TSX-seriens laboratoriekøleskabe og -frysere.
DeviceLink HUB™ forbinder brugere til deres udstyr, så de kan modtage kritiske laboratorieudstyrsdata og udstyrsmeddelelser på deres mobil- og webapplikationer:
  • Displaytemperatur
  • Stuetemperatur
  • Alarmer og advarsler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type High-Performance Chromatography Refrigerator
Kapacitet (engelsk) 23 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 650 L
Temperatur (setpunkt) 3°-7°C (5°C)
Kølemiddel R290
Dør stil Single Glass
Hylder 2 Half
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE, RoHS, RoHS
Vise Microprocessor
Produktlinje TSX Series
garanti Warranty varies by country, please contact us for details
Afrimning Automatic
Overvågningsmuligheder Alarm, Recorder
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Mål (D x B x H) Indvendig 28.5 x 24 x 58 in. (72.3 x 61 x 147.3 cm)
Mål (L x B x H) Udvendig 37.8 x 28 x 78.5 in. (96.2 x 71.1 x 199.4 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 37.8 in.
Dybde (engelsk) Interiør 28.5 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 96.2 cm
Dybde (metrisk) interiør 72.3 cm
Højde (engelsk) Udvendig 78.5 in.
Højde (engelsk) Interiør 58 in.
Højde (metrisk) Udvendig 199.4 cm
Højde (metrisk) interiør 147.3 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 28 in.
Bredde (engelsk) Interiør 24 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 71.1 cm
Bredde (metrisk) interiør 61 cm
Strømstyrke 16 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 208/230 V
Elektriske krav 208-230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50 Hz
Grønne funktioner Energy efficient