Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende kromatografikøleskabe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16243952 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
23 kubikfod
29,2 kubikfod
45,8 kubikfod
51,1 kubikfod
Temperaturområde:
3°C to 7°C
Spænding:
208/230 V
230 V
Stiktype:
CEE 7/7
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Temperaturområde Spænding Stiktype Pakningsstørrelse
16243952 45,8 kubikfod 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 -
16367181 23 kubikfod 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 Hver
16293442 51,1 kubikfod 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 -
16387181 29,2 kubikfod 3°C to 7°C 230 V CEE 7/7 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16243952 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSX4505CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83445.00 DKK
    80578.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 2866.63 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Innovative køleløsninger til sundheds- og forskningsbehov
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende kromatografikøleskabe er designet til en række anvendelser, der kræver præcis temperaturkontrol, fuld adgang til kromatografiinstrumentering og nem opsætning af instrumentering og apparater i kammeret. Seriens V-drev-teknologi er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre og giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
TSX-kromatografiserien har brancheførende sikkerhedsfunktioner for at sikre maksimal beskyttelse og leverer over 450 W reservekapacitet til at håndtere den varmebelastning, der genereres af instrumenterne i kabinettet, og til at reagere hurtigt på hyppig adgang til døren.
TSX-serien leverer den præstation og kvalitet, du har brug for, ud over den svage lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
  • Kulbrintesikkerhedssensor sikrer, at lasten og laboratoriepersonalet beskyttes
  • GMP renrumsklasse A/ISO 6 (ISO EN 14644-1) kompatibel
  • Designet til kromatografianvendelser, der kræver et temperaturområde på 2°C til 8°C
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Unik V-drev-teknologi er designet til at registrere brugsmønstre såsom døråbninger, når der er behov for en højere kompressorhastighed og perioder med stabilitet, hvor kompressoren kører ved en lavere hastighed, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen
  • Op til 40 % mindre energiforbrug end konventionelle kølemiddelmodeller*
  • Naturlige R290-kølemidler og vandblæst skum får TSX-serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP)
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Driftstemperaturområde på 2°til 8°C, fabriksindstilling ved 5°C
  • Glasdørsmodeller kun i kromatografi-serien
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet*
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indvendigt lys, indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernalarmkontakter
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
  • Ergonomisk dørhåndtag
  • Valgfri kortoptagere tilgængelige
  • Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Trådløs overvågningsløsning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, vores løsning, der er nem at installere, arbejder sammen med Thermo Fisher Cloud til at overvåge forholdene inde i TSX-seriens laboratoriekøleskabe og -frysere.
DeviceLink HUB™ forbinder brugere til deres udstyr, så de kan modtage kritiske laboratorieudstyrsdata og udstyrsmeddelelser på deres mobil- og webapplikationer:
  • Displaytemperatur
  • Stuetemperatur
  • Alarmer og advarsler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Højtydende kromatografikøleskab
Kapacitet (engelsk) 45,8 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 1297 L
Temperaturområde 3°C to 7°C
Temperatur (setpunkt) 3° -7 °C (5 °C)
Kølemiddel R290
Dør stil Skydeglas
Antal døre 2
Hylder 4 fulde, 2 halve
Skabsmateriale Cold-rolled Steel
Udvendig finish Painted Steel
Certificeringer/compliance ENERGY STAR, CE, CE, RoHS, RoHS
Stil Upright
Vise Mikroprocessor
Produktlinje TSX-serien
garanti Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Afrimning Automatisk
Overvågningsmuligheder Alarm, optager
Chart Recorder Ekstraudstyr
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Kompressor V-drive
Mål (D x B x H) Indvendig 26 x 52,5 x 58 tommer (66 x 133,4 x 147,3 cm)
Mål (L x B x H) Udvendig 36,6 x 56,5 x 78,5 tommer (93,1 x 143,5 x 199,4 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 36,6 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 26 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 93.1 cm
Dybde (metrisk) interiør 66 cm
Højde (engelsk) Udvendig 78,5 tommer
Højde (engelsk) Interiør 58 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 199.4 cm
Højde (metrisk) interiør 147.3 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 56,5 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 52,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 143.5 cm
Bredde (metrisk) interiør 133.4 cm
Strømstyrke 16 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 208/230 V
Elektriske krav 208-230 V, 50 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Grønne funktioner ENERGY STAR