Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende -30°C automatiske afrimningsfrysere
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6960106 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
11.5 cu. ft.
23 cu. ft.
29.2 cu. ft.
51.1 cu. ft.
Stiktype:
CEE 7/7
Elektriske krav:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Stiktype Elektriske krav unitSize
15943620 51.1 cu. ft. CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Hver
16347181 11.5 cu. ft. CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz -
16347191 29.2 cu. ft. CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz -
15668416 23 cu. ft. CEE 7/7 208-230 V, 50/60 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15943620 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSX5030FV
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende -30 °C automatiske afrimningsfrysere tilbyder et bæredygtigt valg til klinisk opbevaring og laboratorieopbevaring.
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende -30 °C automatiske afrimningsfrysere er designet med funktioner, der understøtter prøvebeskyttelse og bæredygtighedsmål for opbevaringsreagenser, lægemidler, vacciner, biologiske og andre almindeligt anvendte laboratorie- og kliniske materialer såsom primere, siRNA-molekyler og føtalt bovint serum (FBS), som kræver -30 °C. Seriens V-drev-teknologi er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre, hvilket giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
TSX-serien er certificeret iht. NSF/ANSI 456 Vaccine Storage*-standarden og kan hjælpe dig med at opfylde regler og retningslinjer fra CDC, Verdenssundhedsorganisationen og andre sundhedsministerier om vaccineopbevaring og -håndtering.
TSX-serien leverer den præstation og kvalitet, du har brug for, ud over den svage lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
*For at overholde NSF/ANSI 456 skal enheder bestilles med et kalibreringscertifikat (6916-2)
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Unik V-drev-teknologi er designet til at registrere brugsmønstre såsom døråbninger, når der er behov for en højere kompressorhastighed og perioder med stabilitet, hvor kompressoren kører ved en lavere hastighed, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen
  • Op til 50 % mindre energiforbrug end konventionelle kølemiddelmodeller*
  • Naturligt R290-kølemiddel og vandblæst skum får TSX-serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency’'s Significant New Alternatives Policy (SNAP)
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Temperaturområde på -35°til -15°C, fabriksindstilling ved -30°C
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet*
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernalarmkontakter
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
  • Ergonomisk dørhåndtag
  • Valgfri kortoptagere tilgængelige
  • Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type High-Performance Freezer
Kapacitet (engelsk) 51.1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1447 L
Temperatur (setpunkt) -35° to -15°C (-30°C)
Dør stil Double Solid
Antal døre 2
Hylder 8
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE
Vise Microprocessor
Produktlinje TSX Series
garanti Warranty varies by country, please contact us for details
Afrimning Automatic
Mål (D x B x H) Indvendig 28.5 x 52.5 x 58 in. (72.4 x 133.4 x 147.3 cm)
Mål (L x B x H) Udvendig 37.9 x 56.5 x 78.5 in. (96.2 x 143.5 x 199.4 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 37.8 in.
Dybde (engelsk) Interiør 28.5 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 96.0 cm
Dybde (metrisk) interiør 72.4 cm
Højde (engelsk) Udvendig 78.5 in.
Højde (engelsk) Interiør 58 in.
Højde (metrisk) Udvendig 199.4 cm
Højde (metrisk) interiør 147.3 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 56.5 in.
Bredde (engelsk) Interiør 52.5 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 143.5 cm
Bredde (metrisk) interiør 133.4 cm
Overvågningsmuligheder Wireless
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Strømstyrke 15 A (CB)
Stiktype CEE 7/7
Spænding 230 V
Elektriske krav 208-230 V, 50 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Grønne funktioner Energy efficient
Kølemiddel R290
Rack kapacitet 8
Vis mere Vis mindre
Data arkiveret. Baseret på sammenligninger mellem TSX-serien og tidligere generationer af Thermo Scientific-modeller.