Beskrivelse
Denne TSX mulighed for udvendig belysning af fryseren giver prøvesikkerhedsalarm og alarmindikationer for at beskytte dine prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Skabsmateriale | Plast |
| Farve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med TSX400/500 frysere |
| Længde (engelsk) Eksteriør | 20 tommer |
| Længde (metrisk) Udvendig | 500 mm |
Kun kompatibel med TSX enheder bygget efter 25. maj 2021. Se mærkat på venstre side af TSX skab til fremstillingsdato.