Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX Tilbehør til fryser udvendig belysning
Artikelnummer. 17344650 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til brug med TSX400/500 frysere
Til brug med TSX600/700 frysere
Længde (metrisk) Udvendig:
500 mm
920 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Længde (metrisk) Udvendig
17344650 Til brug med TSX600/700 frysere 920 mm
17354650 Til brug med TSX400/500 frysere 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17344650 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSXLBLG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3985.00 DKK
    3842.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 142.61 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne TSX mulighed for udvendig belysning af fryseren giver prøvesikkerhedsalarm og alarmindikationer for at beskytte dine prøver.
Denne TSX mulighed for udvendig belysning af fryseren giver prøvesikkerhedsalarm og alarmindikationer for at beskytte dine prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rack
Skabsmateriale Plast
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Til brug med TSX600/700 frysere
Længde (engelsk) Eksteriør 36 tommer.
Længde (metrisk) Udvendig 920 mm
Kun kompatibel med TSX enheder bygget efter 25. maj 2021. Se mærkat på venstre side af TSX skab til fremstillingsdato.