Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX Core Serie Generelle Ultra-Lav Fryser
Artikelnummer. 31935506 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
400 Count 2 in. Kasser
500 Tælling 2 inde. Kasser
600 Tæl 2 tommer Kasser
700 Count 2 in. Kasser
Kapacitet (engelsk):
19,4 kubikfod
24,1 kubikfod
28,8 kubikfod
33,5 kubikfod
Rack kapacitet:
16
20
24
28
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Holder Kapacitet (engelsk) Rack kapacitet
31935506 700 Count 2 in. Kasser 33,5 kubikfod 28
31740911 400 Count 2 in. Kasser 19,4 kubikfod 16
31740915 500 Tælling 2 inde. Kasser 24,1 kubikfod 20
31740913 600 Tæl 2 tommer Kasser 28,8 kubikfod 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31935506 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TSX70086CAULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147525.54 DKK
    120971.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 26554.22 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
TSX™ Core Series er designet til pålidelighed og designet til daglig brug. Når du vælger en ultra-lav temperatur (ULT) fryser, er beskyttelsen af dine værdifulde prøver højeste prioritet. Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT-fryserne er designet med dette for øje og tilbyder pålidelig prøvebeskyttelse selv i de travleste laboratoriemiljøer.
Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT-fryserne leverer pålidelig ydeevne til daglig brug. Ved at kombinere pålidelig temperaturkontrol, robust holdbarhed og brugercentrerede funktioner TSX Core er de designet til at beskytte dine kritiske prøver samtidig med, at de understøtter effektiviteten af arbejdsgange. Disse frysere tilbyder en omkostningseffektiv løsning uden at gå på kompromis med kvaliteten og hjælper forskere med at fokusere på opdagelser med tryghed, velvidende at deres prøver er sikre.
Pålidelighed i sin kerne
Bevarelse af integriteten af kritiske prøver og sikring af langsigtet forskningssucces begynder med investering i pålidelig koldlagring. ULT-fryseren TSX Core er designet til at levere problemfri pålidelighed dag efter dag. Hver enhed gennemgår grundige felt- og laboratorietests og leveres med fabriksdokumentation og et kalibreringscertifikat for at sikre gennemsigtighed og tillid til dens holdbarhed og ydeevne. Med en førende 7-årig garanti er den TSX Core bygget til at støtte dit laboratorium på lang sigt.
  • Streng langtids pålidelighedstest i felt- og laboratoriemiljøer
  • Omfattende testning ved slutningen af linjen
  • Leveret med fabriksdokumentation og et kalibreringscertifikat
  • Understøttet af en førende 7-års garanti
Bygget til at fungere, designet til at beskytte
Dine prøver er resultatet af mange års forskning, gennembrud og opdagelser—; at beskytte dem er vores højeste prioritet. ULT-fryseren TSX Core drives af V-Drive køleteknologi, designet til at håndtere de hurtige krav i travle laboratorier. Ved dynamisk at tilpasse sig brugerinteraktioner, herunder hyppige døråbninger, sikrer V-Drive hurtig temperaturgenopretning, opretholder stabile og optimale forhold for dine prøver, hvilket giver dig ro i sindet om, at de opbevares sikkert.
  • Drevet af V-Drive køleteknologi, der tilpasser sig brugerinteraktion
  • Opretholder optimale betingelser for prøvebeskyttelse
  • Energy Star Certificeret
Væsentlige funktioner til hverdagslaboratorier
Designet til brugervenlighed integreres ULT-fryseren TSX Core problemfrit i forskellige laboratoriemiljøer. Dens 5-tommers brugergrænseflade giver hurtig adgang til indstillinger og notifikationer, mens Universal Voltage-kompatibilitet understøtter installationer over hele verden. Med en hvisken-stille <hastighed på 44 dB understøtter den et forstyrrelsesfrit arbejdsområde. Med indbyggede USB og kommunikationsporte til overholdelse og overvågning samt tilpasselige konfigurationer tilpasser den TSX Core sig for at imødekomme dine unikke laboratoriebehov.
  • 5 tommer brugergrænseflade
  • Universal spændingskompatibel
  • Hviske-stille drift
  • Forbindelsesaktiveret med tilbehør
  • Forskellige tilbehør og konfigurationer tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelsk) 33,5 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 950 L
Temperaturområde -50 °C til -86 °C
Dør stil Ydre (1), Indre (2)
Antal døre 1
Gendannelse af døråbning 21 min. (stuetemperatur 20 °C, driftstemperatur -75 °C).
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Koldvalset stål
Isolering Vakuumisoleringspanel (VIP) + Vandskum Polyurethanskum (SNAP-kompatibel)
Hylder 3 Justerbar, 1 Fast
Stil kabinet
Spidsvariation ved -80C 4 °C
Overvågningsmuligheder Hørbare og visuelle høj- og lavtemperaturalarmer
Stiktype Kina
Spænding 100/230 V
Energiforbrug 8.5
Grønne funktioner ACT Økomærke (Platin)
Kompressor V-drev
Holder 700 Count 2 in. Kasser
Rack kapacitet 28