Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX Core Serie Generelle Ultra-Lav Fryser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31740913 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
400 Count 2 in. Kasser
500 Tælling 2 inde. Kasser
600 Tæl 2 tommer Kasser
700 Count 2 in. Kasser
Kapacitet (engelsk):
19,4 kubikfod
24,1 kubikfod
28,8 kubikfod
33,5 kubikfod
Rack kapacitet:
16
20
24
28
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Kapacitet (engelsk) Rack kapacitet
31740913 600 Tæl 2 tommer Kasser 28,8 kubikfod 24
31740911 400 Count 2 in. Kasser 19,4 kubikfod 16
31740915 500 Tælling 2 inde. Kasser 24,1 kubikfod 20
31935506 700 Count 2 in. Kasser 33,5 kubikfod 28
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 31740913 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSX60086CAULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134058.04 DKK
    101102.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 32956.01 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
TSX™ Core Series er designet til pålidelighed og designet til daglig brug. Når du vælger en ultra-lav temperatur (ULT) fryser, er beskyttelsen af dine værdifulde prøver højeste prioritet. Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT-fryserne er designet med dette for øje og tilbyder pålidelig prøvebeskyttelse selv i de travleste laboratoriemiljøer.
Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT-fryserne leverer pålidelig ydeevne til daglig brug. Ved at kombinere pålidelig temperaturkontrol, robust holdbarhed og brugercentrerede funktioner TSX Core er de designet til at beskytte dine kritiske prøver samtidig med, at de understøtter effektiviteten af arbejdsgange. Disse frysere tilbyder en omkostningseffektiv løsning uden at gå på kompromis med kvaliteten og hjælper forskere med at fokusere på opdagelser med tryghed, velvidende at deres prøver er sikre.
Pålidelighed i sin kerne
Bevarelse af integriteten af kritiske prøver og sikring af langsigtet forskningssucces begynder med investering i pålidelig koldlagring. ULT-fryseren TSX Core er designet til at levere problemfri pålidelighed dag efter dag. Hver enhed gennemgår grundige felt- og laboratorietests og leveres med fabriksdokumentation og et kalibreringscertifikat for at sikre gennemsigtighed og tillid til dens holdbarhed og ydeevne. Med en førende 7-årig garanti er den TSX Core bygget til at støtte dit laboratorium på lang sigt.
  • Streng langtids pålidelighedstest i felt- og laboratoriemiljøer
  • Omfattende testning ved slutningen af linjen
  • Leveret med fabriksdokumentation og et kalibreringscertifikat
  • Understøttet af en førende 7-års garanti
Bygget til at fungere, designet til at beskytte
Dine prøver er resultatet af mange års forskning, gennembrud og opdagelser—; at beskytte dem er vores højeste prioritet. ULT-fryseren TSX Core drives af V-Drive køleteknologi, designet til at håndtere de hurtige krav i travle laboratorier. Ved dynamisk at tilpasse sig brugerinteraktioner, herunder hyppige døråbninger, sikrer V-Drive hurtig temperaturgenopretning, opretholder stabile og optimale forhold for dine prøver, hvilket giver dig ro i sindet om, at de opbevares sikkert.
  • Drevet af V-Drive køleteknologi, der tilpasser sig brugerinteraktion
  • Opretholder optimale betingelser for prøvebeskyttelse
  • Energy Star Certificeret
Væsentlige funktioner til hverdagslaboratorier
Designet til brugervenlighed integreres ULT-fryseren TSX Core problemfrit i forskellige laboratoriemiljøer. Dens 5-tommers brugergrænseflade giver hurtig adgang til indstillinger og notifikationer, mens Universal Voltage-kompatibilitet understøtter installationer over hele verden. Med en hvisken-stille <hastighed på 44 dB understøtter den et forstyrrelsesfrit arbejdsområde. Med indbyggede USB og kommunikationsporte til overholdelse og overvågning samt tilpasselige konfigurationer tilpasser den TSX Core sig for at imødekomme dine unikke laboratoriebehov.
  • 5 tommer brugergrænseflade
  • Universal spændingskompatibel
  • Hviske-stille drift
  • Forbindelsesaktiveret med tilbehør
  • Forskellige tilbehør og konfigurationer tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 28,8 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 816 L
Temperaturområde -50 °C til -86 °C
Temperaturopløsning 1 °C
Temperaturstabilitet 0,5 °C
Dør stil Ydre (1), Indre (2)
Antal døre 1
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Koldvalset stål
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) og vandblæst polyurethanskum (SNAP-kompatibel)
Udvendig finish Malet koldvalset stål
Hylder 3 Justerbar, 1 Fast
Certificeringer/compliance cULus, CE, EPA SNAP
Stil kabinet
Vise 7-segments skærm med kapacitive touchskærmsknapper
Hjul 4 hjul i alle retninger med låse
Havne To bageste adgangsporte
Produktlinje TSX Kerne-serien
garanti Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Afrimning Område for
Spidsvariation ved -80C 4.5
Vandafkølet Ikke tilgængelig
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 28,3 x 34,4 x 51,2'' (71,9 x 87,4 x 130,0 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28,3 x 34,4 x 51,2'' (71,9 x 87,4 x 130,0 cm)
Overvågningsmuligheder Hørbare og visuelle høj- og lavtemperaturalarmer
Adgangssikkerhed Sikkerhed af standard nøglelåse, hængelåseringe, setpoints og indstillinger
Sætpunktssikkerhed Adgangskode adgangskontrol
Forbindelse Thermo Scientific Instrument Connect kompatibel med tilbehør
Strømstyrke 8,9-4,9 A
Stiktype Kina
Spænding 100/230 V
Elektriske krav 100/230 V, 50/60 Hz
Energiforbrug 7,70 kWh/dag
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)
Spændingskompensation ±10 %
Hætteglaskapacitet 60,000 x 2 mL
Kompressor V-drev
Kølemiddel R290 (1. trin), R170 + R290 blanding (2. trin)
Holder 600 Tæl 2 tommer Kasser
Rack kapacitet 24