Få mere at vide
TSTU, TRC
Artikelnummer. 30451093
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451093 5 g
30450617 50 g
30454500 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8955605G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105832-38-0
Molekylær formel C9 H16 N3 O3 . B F4
Molekylvægt (g/mol) 301.046
Synonym O-(N-Succinimidyl)-1,1,3,3-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, N-[(Dimethylamino)[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]methylene]-N-methylmethanaminium Tetrafluoroborate(1-), N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium Tetrafluoroborate, O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
SMIL [F-][B+3]([F-])([F-])[F-].CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TSTU
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
Formel vægt 301.122