Få mere at vide
Prestige Medical TST Indikatorstrimler
Mængde:
50 pakker
Beskrivelse
- TST Indikator Strips 126 °C Æske med 50 Strips
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Indikatorstrimmel |
| Temperatur (engelsk) | 258,8 °F |
| Temperatur (metrisk) | 126 °C |
| Mængde | 50 pakker |
| Sterilitet | Ikke steril |