Få mere at vide
Tuttnauer TST Indikatorstrimler, æske med 200 strimler
Artikelnummer. 31453993
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
31453993 Hvid
1 options
Artikelnummer. 31453993 Leverandør Tuttnauer Leverandørnr. WTL1980068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.35 DKK
    317.71 DKK / Pakke med 200
    Spare 125.64 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Type 5 unik punktintegratorindikator, der bruges i dampsteriliseringsprocesser for pålidelig cyklusindikation.
  • Til dampsteriliseringsapplikationer kræver klar indikationydelse.
  • Indeholder 200 striber i et praktisk format til rutinemæssig brug.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Autoklaver
Produkttype Indikatorstribe
Materiale Papir
Latex fri Ja
Mængde 200/Box
Sterilitet Ikke-steril