Få mere at vide
TST™ TST™ Control™ Selvklæbende emulerende indikatorstrimmel
Artikelnummer. 12916996
Skift visning
Temperatur (metrisk):
121 °C til 134 °C
134 °C
Steriliseringstid:
3,5 min.
5,3 min.
5,3 og 15 min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Steriliseringstid Pakningsstørrelse
12916996 134 °C 3,5 min. Pakke med 100
12906996 121 °C til 134 °C 5,3 min. Pakke med 100
12926996 121 °C til 134 °C 5,3 og 15 min. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12916996 Leverandør TST™ Leverandørnr. 2340AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00 DKK
    283.52 DKK / Pakke med 100
    Spare 51.48 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Placer TST™ Control™ Selvklæbende emulerende indikatorstrimmel inde i bakker, pakker eller poser ved autoklavering, så indikatoren vil bekræfte, at damp af god kvalitet er trængt ind til placeringspunktet.
  • ISO 11140 del 1, klasse 6 klassifikation
  • Paper (Papir)
  • Dampsterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 11140 del 1, klasse 6
Til brug med (applikation) Til sterilisering
Til brug med (udstyr) Autoklavering
Produkttype Emulerende indikatorstrimmel
Temperatur (metrisk) 134 °C
Funktioner Når anbragt i bakker, pakker eller poser, a TST Kontrolemuleringsindikator vil bekræfte, at damp af god kvalitet er trængt ind til det sted, hvor den placeres
Materiale Paper (Papir)
Mængde 100 Pk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 3,5 min.
Steriliseringsmetode Damp