Learn More
TST™ Bowie Dick™ Test Pack
Descrizione
- Single-use test pack
- A successful test confirms that steam penetration into a test pack is rapid and even and that air and other non-condensable gases have been effectively removed
- The chemical indicator sheet at the center of the pack shows a defined color change from yellow to dark blue/purple when exposed to a specific combination of time, temperature and steam
- Conforms to ISO 11140-4 Class 2
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ISO 11140-4(3) Class 2 |
| For Use With (Application) | For large porous load sterilizers |
| For Use With (Equipment) | Vacuum sterilizer |
| Product Type | TST Bowie Dick Test Pack |
| Temperature (Metric) | 121°C to 124°C |
| Features | 121 to 124˚C for 8 to 8.3 min., Conforms to ISO 11140-4(3) Class 2 |
| Quantity | 20 Pk. |
| Sterilization Indicator | Yes |
| Sterilization Time | 8 to 8.3 min. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?