Få mere at vide
TST™ Bowie Dick™ Testpakke
Artikelnummer. 12390489
Skift visning
Steriliseringsmetode:
Damp
Damp, vakuum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steriliseringsmetode Pakningsstørrelse
12390489 Damp, vakuum Pakke med 20
12380489 Damp -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12390489 Leverandør Steris Corporation Leverandørnr. 2310AB
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Test dampgennemtrængning og luftfjernelsesevne af en vakuumsterilisator med denne testpakke. De TST™ Bowie Dick Test Pack er en unik kombination af forskud Browne intelligent blækteknologi og det originale Bowie Dick-koncept.
  • Testpakke til engangsbrug
  • En vellykket test bekræfter, at dampindtrængning i en testpakke er hurtig og jævn, og at luft og andre ikke-kondenserbare gasser er blevet effektivt fjernet
  • Det kemiske indikatorark i midten af pakken viser en defineret farveændring fra gul til mørkeblå/lilla, når den udsættes for en specifik kombination af tid, temperatur og damp
  • Er i overensstemmelse med ISO 11140-4 Klasse 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 11140-4(3) Klasse 2
Til brug med (applikation) Til sterilisatorer med stor porøs belastning
Til brug med (udstyr) Vakuum sterilisator
Produkttype TST Bowie Dick testpakke
Temperatur (metrisk) 121 °C til 124 °C
Funktioner 121 til 124˚C i 8 til 8,3 min., i overensstemmelse med ISO 11140-4(3) Klasse 2
Mængde 20 Pk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 8 til 8,3 min.
Steriliseringsmetode Damp, vakuum