Få mere at vide
TST™ Bowie Dick™ Testpakke
Artikelnummer. 12380489
Skift visning
Steriliseringsmetode:
Damp
Damp, vakuum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steriliseringsmetode Pakningsstørrelse
12380489 Damp -
12390489 Damp, vakuum Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12380489 Leverandør Steris Corporation Leverandørnr. 2352AB
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Test dampgennemtrængning og luftfjernelsesevne af en vakuumsterilisator med denne testpakke. De TST™ Bowie Dick Test Pack er en unik kombination af forskud Browne intelligent blækteknologi og det originale Bowie Dick-koncept.
  • Testpakke til engangsbrug
  • En vellykket test bekræfter, at dampindtrængning i en testpakke er hurtig og jævn, og at luft og andre ikke-kondenserbare gasser er blevet effektivt fjernet
  • Det kemiske indikatorark i midten af pakken viser en defineret farveændring fra gul til mørkeblå/lilla, når den udsættes for en specifik kombination af tid, temperatur og damp
  • Er i overensstemmelse med ISO 11140-4 Klasse 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 11140-4(3) Klasse 2
Til brug med (applikation) Til sterilisatorer med stor porøs belastning
Til brug med (udstyr) Autoklavering
Produkttype TST Bowie Dick testpakke
Temperatur (metrisk) 134 °C til 137 °C
Funktioner 134 til 137˚C i op til 3,5 min., I overensstemmelse med ISO 11140-4(3) Klasse 2
Mængde 100 Pk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 3,5 min.
Steriliseringsmetode Damp