missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TSQ, TRC

Artikelnummer. 30456872
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456872 50 mg
30450385 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT94755350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 109628-27-5
Molekylær formel C17H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 328.39
Synonym N-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-4-methylbenzenesulfonamide, NSC 120213, TSQ
IUPAC navn N-(6-methoxyquinolin-8-yl)-4-methylbenzensulfonamid
SMIL COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3ncccc3c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TSQ
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3
Formel vægt 328.0882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.