missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TSPAN8/TM4SF3 Antibody (INSERM patent anti-CO-029) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30168487
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30168487 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30168487 Leverandør Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverandørnr. NBP328263JF635

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Human Monoclonal Antibody

TSPAN8/TM4SF3 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN8/TM4SF3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen TSPAN8/TM4SF3
Applikationer Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon INSERM patent anti-CO-029
Konjugeret Janelia Fluor 635
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CO-029, tetraspanin 8, TM4SF3tspan-8, Transmembrane 4 superfamily member 3tetraspanin-8, Tspan-8, Tumor-associated antigen CO-029
Værtsarter Human
Immunogen TSPAN8
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 7103
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.