Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG-seriens underbordskøleskabe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7114699 Shop alle Thermo Scientific produkter
Dør stil:
Fast stof
Glas
Stiktype:
NEMA 5-15 P, flere globale typer tilgængelige
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16445249
Brand: Thermo Scientific™ TSG505GA
Drag fordel af innovative køleløsninger til sundheds- og forskningsbehov
Thermo Scientific™ TSG-serien, drevet af solid state-køleteknologi, er designet til at imødekomme de strenge og krævende behov inden for sundhedspleje, forskning og industrielle anvendelser, hvor en solid præstation er påkrævet.
TSG-serien er certificeret iht. NSF/ANSI 456 Vaccine Storage-standarden og kan hjælpe dig med at opfylde regler og retningslinjer fra CDC, Verdenssundhedsorganisationen og andre sundhedsministerier om vaccineopbevaring og -håndtering.
TSG-serien leverer den præstation og kvalitet, du har brug for, ud over den svage lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
Nøglefunktioner ved TSG505 underbordskøleskab:
  • Solid state-køleteknologi
  • Støjsvag drift, der fører til et mere behageligt arbejdsmiljø, som understøtter kliniske og sundhedsmæssige behov
  • Øget kapacitet på grund af færre kølekomponenter betyder, at du kan opbevare mere på mindre plads
  • Energy Star-klassificeret præstation betyder lavere driftsomkostninger
  • Grønne kølemidler, der understøtter globale initiativer til at reducere drivhusgasemissioner
  • Fuldt alarmsæt, inklusive høj/lav-temperatur, dør på klem og strømsvigt for at understøtte kravene til medicinsk opbevaring
  • Fjernalarmkontakter på TSG505, der understøtter forskningskrav til overvågning
Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,5 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 156 L
Temperaturområde 2 °C til 9 °C
Dør stil Glas
Antal døre 1
Hængsel Side Højre
Hylder 3
Udvendig finish Pulverlakeret CRS
Certificeringer/compliance CE, UL
Stil Under bordet
Hjul Nej
Afrimning Automatisk
Overvågningsmuligheder SMART VUE-kompatibel, fjernalarmkontakter
Dataoutput Fjernalarmens kontakter
Dybde (engelsk) Eksteriør 26,9 tommer (låge lukket)
Dybde (metrisk) Eksteriør 684 mm
Højde (engelsk) Udvendig 32 tommer
Højde (engelsk) Interiør 23 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 813 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 23,6 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 600 mm
Stiktype NEMA 5-15 P, flere globale typer tilgængelige
Spænding 100 til 240 V
Elektriske krav 100 - 240 V 50-60 Hz
Grønne funktioner Energieffektiv