Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG Køleskabe til almindelige formål - i æske
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ TSG-seriens generelle laboratoriekøleskabe er designet med dine behov i tankerne. TSG-serien er ideel til de krævende krav til daglig brug i forsknings-, kliniske og industrielle laboratorier, der opbevarer reagenser, medier, proteiner og prøver, som bruges dagligt i laboratoriet.
TSG-seriens generelle køleskabe er designet med dit laboratorium for øje og kombinerer den ydeevne, sikkerhed og kvalitet, der kræves til daglige laboratorieapplikationer.
- Bredt udvalg af størrelser fra 400 L til 1500 L dobbeltdør
- Glasdør (triple pane) og massive dørkonfigurationer
- Hvisker stille operation < 50 dBA
- Hvidmalet indvendigt og udvendigt
- Adaptiv afrimning
- Alarmer for temperatur, dør på klem og strømsvigt (med batteribackup).
- Lav varmeydelse
- Bageste adgangsport
- Lås med nøgle
- Indvendigt LED-lys
- Grønne kulbrinte-kølemidler
- Fjernalarmens kontakter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TSG-seriens generelle laboratoriekøleskab |
| Kapacitet (metrisk) | 400 l |
| Temperaturområde | 2 °C til 10 °C |
| Temperatur (setpunkt) | +5 °C |
| Kølemiddel | R290 |
| Dør stil | Glas |
| Antal døre | 1 |
| Hylder | 5 Justerbar |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 30 kg |
| Skabsmateriale | Stål |
| Vis mere |