Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG Køleskabe til almindelige formål - i æske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17137738 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 l
700 l
1500 l
Dør stil:
Fast stof
Glas
Stiktype:
EU
Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dør stil Stiktype unitSize
17137738 1500 l Glas Storbritannien -
17127738 1500 l Glas EU Hver
17167738 1500 l Fast stof EU -
17147748 400 l Glas EU -
17187748 400 l Fast stof EU -
17167758 700 l Glas EU -
17107768 700 l Fast stof EU -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17137738 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSG1500REGBW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
TSG-serien af køleskabe til generelle formål er bygget med den ydeevne, sikkerhed og kvalitetsfunktioner, du er kommet til at forvente fra Thermo Scientific™ .
De Thermo Scientific™ TSG-seriens generelle laboratoriekøleskabe er designet med dine behov i tankerne. TSG-serien er ideel til de krævende krav til daglig brug i forsknings-, kliniske og industrielle laboratorier, der opbevarer reagenser, medier, proteiner og prøver, som bruges dagligt i laboratoriet.
TSG Series Køleskabe til generelle formål er designet med dit laboratorium i tankerne, og kombinerer den ydeevne, sikkerhed og kvalitet, der kræves til daglige laboratorieapplikationer.
  • Bredt udvalg af størrelser fra 400 L til 1500 L dobbeltdør
  • Glasdør (tredobbelt rude) og solide dørkonfigurationer
  • Whisper ganske operation< 50 dBA
  • Hvidmalet indvendigt og udvendigt
  • Adaptiv afrimning
  • Alarmer for temperatur, dør på klem og strømsvigt (med batteribackup).
  • Lav varmeydelse
  • Bageste adgangsport
  • Lås med nøgle
  • Indvendigt LED-lys
  • Grønne kulbrinte-kølemidler
  • Fjernalarmens kontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSG Series Laboratoriekøleskab til generelle formål
Kapacitet (metrisk) 1500 l
Temperaturområde 2 °C til 10 °C
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Kølemiddel R290
Dør stil Glas
Antal døre 2
Hylder 8 Justerbar
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Skabsmateriale Stål
Udvendig finish Malet stål
Indre Malet stål
Certificeringer/compliance CE
Hjul Ja
Kontroltype Digital mikroprocessor
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 36 måneder
Afrimning Adaptiv afrimning
Emballagetype I kasse
Overvågningsmuligheder Alarm
Adgangssikkerhed Nøglelås
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Mål (D x B x H) Indvendig 690 x 1300 x 1510 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 837 x 1440 x 2082 mm
Stiktype Storbritannien
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Grønne funktioner Energieffektiv
Forsendelsesvægt (metrisk) 283 kg