Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG Køleskabe til almindelige formål - i æske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17107768 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
400 L
700 L
1500 L
Dør stil:
Fast stof
Glas
Glass
Solid
Stiktype:
EU
Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17107768
Brand: Thermo Scientific™ TSG700RESBV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TSG-serien af køleskabe til generelle formål er bygget med den ydeevne, sikkerhed og kvalitetsfunktioner, du er kommet til at forvente fra Thermo Scientific™ .
De Thermo Scientific™ TSG-seriens generelle laboratoriekøleskabe er designet med dine behov i tankerne. TSG-serien er ideel til de krævende krav til daglig brug i forsknings-, kliniske og industrielle laboratorier, der opbevarer reagenser, medier, proteiner og prøver, som bruges dagligt i laboratoriet.
TSG Series Køleskabe til generelle formål er designet med dit laboratorium i tankerne, og kombinerer den ydeevne, sikkerhed og kvalitet, der kræves til daglige laboratorieapplikationer.
  • Bredt udvalg af størrelser fra 400 L til 1500 L dobbeltdør
  • Glasdør (tredobbelt rude) og solide dørkonfigurationer
  • Whisper ganske operation< 50 dBA
  • Hvidmalet indvendigt og udvendigt
  • Adaptiv afrimning
  • Alarmer for temperatur, dør på klem og strømsvigt (med batteribackup).
  • Lav varmeydelse
  • Bageste adgangsport
  • Lås med nøgle
  • Indvendigt LED-lys
  • Grønne kulbrinte-kølemidler
  • Fjernalarmens kontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSG Series Laboratoriekøleskab til generelle formål
Kapacitet (metrisk) 700 L
Temperaturområde 2 °C til 10 °C
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Kølemiddel R290
Dør stil Fast stof
Antal døre 1
Hylder 4 justerbar
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Udvendig finish Malet stål
Indre Malet stål
Certificeringer/compliance CE
Hjul Ja
Kontroltype Digital mikroprocessor
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 36 måneder
Afrimning Adaptiv afrimning
Emballagetype I kasse
Overvågningsmuligheder Alarm
Adgangssikkerhed Nøglelås
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Mål (D x B x H) Indvendig 686 x 600 x 1505 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 855 x 750 x 2085 mm
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Grønne funktioner Energieffektiv
Forsendelsesvægt (metrisk) 165 kg