Beskrivelse
Thermo Scientific™ TSG-seriens laboratoriefrysere til generelle formål er designet med dine behov i tankerne. TSG-serien er ideel til de krævende krav til daglig brug i forsknings-, kliniske og industrielle laboratorier, der opbevarer reagenser, medier, proteiner og prøver, som bruges dagligt i laboratoriet.
TSG-seriens frysere er designet med dit laboratorium i tankerne og kombinerer den ydeevne, sikkerhed og kvalitet, der kræves til daglige laboratorieanvendelser.
- Bredt udvalg af størrelser fra massiv dør til 400 L og dobbeltdør til 1500.
- Støjsvag drift < 50 dBA
- Hvidmalet indvendigt og udvendigt
- Adaptiv afrimning
- Alarmer for temperatur, dør på klem og strømsvigt (med batteribackup).
- Lav varmeydelse
- Bageste adgangsport
- Lås med nøgle
- Indvendigt LED-lys
- Grønne kulbrinte-kølemidler
- Fjernalarmens kontakter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TSG-serien med laboratoriefrysere til generelle formål |
| Kapacitet (metrisk) | 700 l |
| Temperaturområde | -12 °C til -30 °C |
| Temperatur (setpunkt) | -20 °C |
| Dør stil | Fast stof |
| Antal døre | 1 |
| Skabsmateriale | Stål |
| Indre | Malet stål |
| Udvendig finish | Malet stål |
| Hylder | 4 justerbar |
| Vis mere |