Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG fryser til generelle formål - I kasse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17107738 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 l
700 l
1500 l
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Stiktype unitSize
17107738 1500 l EU -
17127748 400 l EU Hver
17147758 700 l EU -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17107738 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSG1500FESCV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59455.00 DKK
    58270.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 1184.90 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TSG-serien af frysere til generelle formål er bygget med den ydeevne, sikkerhed og kvalitetsfunktioner, du er kommet til at forvente fra Thermo Scientific™.
Thermo Scientific™ TSG-seriens laboratoriefrysere til generelle formål er designet med dine behov i tankerne. TSG-serien er ideel til de krævende krav til daglig brug i forsknings-, kliniske og industrielle laboratorier, der opbevarer reagenser, medier, proteiner og prøver, som bruges dagligt i laboratoriet.
TSG-seriens frysere er designet med dit laboratorium i tankerne og kombinerer den ydeevne, sikkerhed og kvalitet, der kræves til daglige laboratorieanvendelser.
  • Bredt udvalg af størrelser fra massiv dør til 400 L og dobbeltdør til 1500.
  • Støjsvag drift < 50 dBA
  • Hvidmalet indvendigt og udvendigt
  • Adaptiv afrimning
  • Alarmer for temperatur, dør på klem og strømsvigt (med batteribackup).
  • Lav varmeydelse
  • Bageste adgangsport
  • Lås med nøgle
  • Indvendigt LED-lys
  • Grønne kulbrinte-kølemidler
  • Fjernalarmens kontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSG-serien med laboratoriefrysere til generelle formål
Kapacitet (metrisk) 1500 l
Temperaturområde -12 °C til -30 °C
Temperatur (setpunkt) -20 °C
Dør stil Fast stof
Antal døre 2
Skabsmateriale Stål
Indre Malet stål
Hylder 8 Justerbar
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Certificeringer/compliance CE
Hjul Ja
Kontroltype Digital mikroprocessor
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 12 måneder
Afrimning Adaptiv afrimning
Emballagetype I kasse
Mål (D x B x H) Indvendig 690 x 1300 x 1510 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 690 x 1300 x 1510 mm
Overvågningsmuligheder Alarm
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Stiktype EU
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Kølemiddel R290
Forsendelsesvægt (metrisk) 263 kg