Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSC-serien TSC90 recirkulerende kølere med forlænget temperaturområde
Artikelnummer. 31772944 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kondensator type:
Luftkølet
Vandkølet
Pumpetype:
C2, Centrifugal
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensator type Pumpetype
31772944 Vandkølet C2, Centrifugal
31772895 Luftkølet C2, Centrifugal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31772944 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSC90WEC2G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189210.00 DKK
    165007.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 24202.36 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-04-2027
TSC-seriens TSC90 recirkulerende kølere med udvidet temperaturområde - Pålidelig, mellem-kapacitets køleanlæg med avancerede termiske styringer og lav-GWP kølemidler til højtydende termisk styring og proceskølingsapplikationer
TSC-seriens Thermo Scientific™ Extended Temperature Range Recirculating Chillers er præcisionstemperaturkontrolsystemer, der er udviklet til at levere proceskøling eller opvarmning på tværs af et bredt spektrum af anvendelser, fra laboratorieforskning til industrielle produktionsprocesser. Disse kølere er specielt designet med tilpasningsevne og pålidelighed som kerneingeniørprincipper, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende driftsmiljøer.
TSC-seriens Thermo Scientific™ Extended Temperature Range Recirculating Chillers er præcisionstemperaturkontrolsystemer, der er udviklet til at levere proceskøling eller opvarmning på tværs af et bredt spektrum af anvendelser, fra laboratorieforskning til industrielle produktionsprocesser. Disse kølere er specielt designet med tilpasningsevne og pålidelighed som kerneingeniørprincipper, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende driftsmiljøer.
TSC-seriens udvidede temperaturområde recirkulerende kølere leverer temperaturkontrolleret procesvæske til en bred vifte af udstyr, herunder analytiske instrumenter, laserkilder, kappede reaktionskar og bioreaktorer, destillationskolonner og industrielt udstyr. Med kølekapaciteter fra 800 watt op til 26 kilowatt, varmekapacitet op til 22 kW, et bredt sæt temperaturområde fra -5 °C op til +90 °C samt muligheder for kondensatorkøling, pumpekapacitet og elektriske krav, er det nemt at finde den køler, der bedst passer til dine installations- og applikationskrav. Denne alsidighed og tilpasningsevne gør TSC-seriens recirkulerende kølere til et ideelt valg til applikationer, der kræver væskekøling for effektiv termisk styring på en platform, der kan skaleres med dig. TSC-seriens kølere er designet med premium, højkvalitetskomponenter, herunder rustfri stålreservoirer, og leverer fremragende temperaturstabilitet, og er en omfattende temperaturstyringsløsning til proceskrav på tværs af flere videnskabelige og industrielle discipliner.
Funktioner
  • Højtydende køle- og varmekapacitet: Leverer kølekapaciteter op til 26 kW og varmekapacitet op til 22 kW, hvilket giver robust termisk styring til krævende laboratorie- og industrielle anvendelser
  • Fleksibel kondensatorkonfiguration: Fås både som luftkølede og vandkølede kondensatormodeller for at imødekomme forskellige installationskrav og driftsmiljøer. Vandkølede kondensatormodeller flytter varmebelastningen fra anlæggets HVAC-system til en eksisterende kølevandforsyning, hvilket sænker det samlede energiforbrug i forhold til din proces og de samlede ejeromkostninger sammenlignet med luftkølede kondensatormodeller
  • Alsidighed: Flere pumpemuligheder tilgængelige for at optimere væskecirkulation og trykegenskaber til specifikke applikationskrav
  • Præcisionstemperaturkontrol: Opretholder en fremragende temperaturstabilitet på ±0,1 °C, hvilket sikrer ensartede termiske forhold for følsomme processer og målinger
  • Brugerfokuseret design: Udstyret med en intuitiv brugerflade og en række standardfunktioner som digital og analog seriel kommunikation, fjernbetjent temperatursensorport (PT1000), flow- eller trykkontroller samt ultralydsflowaflæsning (TSC16 og TSC260 modeller)
  • Bæredygtighed efter design: Anvender nye lav-global opvarmningspotentiale (GWP) kølemidler, en udvikling der understøtter globale klimabeskyttelsesinitiativer og repræsenterer en betydelig reduktion af miljøpåvirkningen sammenlignet med sammenlignelige køleanlæg, der bruger HFC-kølemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur 10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
Kapacitet (engelsk) 3 gal.
Farve Hvid
Controller type LCD flerlinjes alfanumerisk skærm
Kapacitet (metrisk) 11.3 L
Certificeringer/compliance cETLus, CE, UKCA, RCM, KC
Kommunikation RS485, Modbus, analog I/O
Kondensator type Vandkølet
Kølekapacitet op til 9000 W (60 Hz); 7470 W (50 Hz)
Pumpetype C2, Centrifugal
Temperaturområde -5 °C til +90 °C (23 °F til 194 °F)
Type Recirculating Chiller
Ekstern Cirkulation Kun ekstern cirkulation
Varmekapacitet 6 kW @ 230V/3-fase
Model- TSC90
Pumpekapacitet 60 Hz: 10 GPM @ 60 psid (38 lpm @ 4,14 bar); 50 Hz: 10 GPM @ 31 psid (38 lpm @ 2,14 bar)
Kølemiddel R454C (GWP: 148, ODP: 0)
Temperatur (metrisk) Maksimum 90 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
garanti 2 år
Dimensioner (D x B x H) 30,4 x 18 x 34,7 tommer (77,3 x 45,7 x 88,1 cm)
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.7 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 375 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 170.1 kg
Vægt (engelsk) 325 lb.
Vægt (metrisk) 147.4 kg
Elektriske krav 208/230 V, 200/220 V
Spænding 208/230 V, 200/220 V
Frekvens 50 eller 60 Hz