Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSC-serien TSC66 Standard temperaturområde recirkulerende kølere
Artikelnummer. 31772971 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kondensator type:
Luftkølet
Vandkølet
Pumpetype:
C1, Centrifugal
C2, Centrifugal
T2, Turbine
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensator type Pumpetype
31772971 Vandkølet C2, Centrifugal
31772884 Luftkølet C1, Centrifugal
31772873 Luftkølet C2, Centrifugal
31772967 Luftkølet T2, Turbine
31772933 Vandkølet C1, Centrifugal
31772963 Vandkølet T2, Turbine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31772971 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSC66WSC2F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141380.00 DKK
    123296.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 18083.92 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-04-2027
TSC-serien TSC66 Standard Temperaturområde Recirkulerende Kølere - Pålidelig, mellemkapacitets køler med avancerede termiske styringer og lav-GWP kølemidler til analytiske platforme og proceskølingsapplikationer
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers er præcisionstemperaturkontrolsystemer, der er designet til at levere proceskøling på tværs af et bredt spektrum af anvendelser, fra laboratorieforskning til industrielle fremstillingsprocesser. Disse kølere er specielt designet med tilpasningsevne og pålidelighed som kerneingeniørprincipper, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende driftsmiljøer.
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers er præcisionstemperaturkontrolsystemer, der er designet til at levere proceskøling på tværs af et bredt spektrum af anvendelser, fra laboratorieforskning til industrielle fremstillingsprocesser. Disse kølere er specielt designet med tilpasningsevne og pålidelighed som kerneingeniørprincipper, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende driftsmiljøer.
TSC-seriens Standard Temperature Range Recirculating Chillers leverer temperaturkontrolleret procesvæske til en bred vifte af udstyr, herunder analytiske instrumenter, laserkilder, kappede reaktionskar og bioreaktorer, destillationskolonner og industrielt udstyr. Med kølekapaciteter fra 800 watt op til 26 kilowatt, et bredt temperaturområde fra 5 °C op til 40 °C og muligheder for kondensatorkøling, pumpekapacitet og elektriske krav, er det nemt at finde den køler, der bedst passer til dine installations- og anvendelseskrav. Denne alsidighed og tilpasningsevne gør TSC-seriens recirkulerende kølere til et ideelt valg til applikationer, der kræver væskekøling for effektiv termisk styring på en platform, der kan skaleres med dig. TSC-seriens kølere er designet med premium, højkvalitetskomponenter, herunder rustfri stålreservoirer, og leverer fremragende temperaturstabilitet, og er en omfattende temperaturstyringsløsning til proceskrav på tværs af flere videnskabelige og industrielle discipliner.
Funktioner
  • Højtydende kølekapacitet: Leverer kølekapaciteter op til 26 kW og leverer robust termisk styring til krævende laboratorie- og industrielle anvendelser
  • Fleksibel kondensatorkonfiguration: Fås både som luftkølede og vandkølede kondensatormodeller for at imødekomme forskellige installationskrav og driftsmiljøer. Vandkølede kondensatormodeller flytter varmebelastningen fra anlæggets HVAC-system til en eksisterende kølevandforsyning, hvilket sænker det samlede energiforbrug i forhold til din proces og de samlede ejeromkostninger sammenlignet med luftkølede kondensatormodeller
  • Tilpassede pumpesystemer: Flere pumpemuligheder findes for at optimere væskecirkulation og trykkarakteristika til specifikke applikationskrav
  • Præcisionstemperaturkontrol: Opretholder en fremragende temperaturstabilitet på ±0,1 °C, hvilket sikrer ensartede termiske forhold for følsomme processer og målinger
  • Intuitiv brugergrænseflade: Har et brugervenligt brugerinterface-design, der strømliner systemdrift, overvågning og parameterjustering for øget brugerproduktivitet
  • Brugerfokuseret design: Med en intuitiv brugergrænseflade og en række standardfunktioner som digital og analog seriel kommunikation, fjernbetjent temperatursensorport (PT1000), flow- eller trykkontroller samt ultralydsflowaflæsning (TSC16 – TSC260-modeller)
  • Bæredygtighed efter design: Anvender nye lav-global opvarmningspotentiale (GWP) kølemidler, en udvikling der understøtter globale klimabeskyttelsesinitiativer og repræsenterer en betydelig reduktion af miljøpåvirkningen sammenlignet med sammenlignelige køleanlæg, der bruger HFC-kølemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur 10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
Kapacitet (engelsk) 2,3 gal.
Farve Hvid
Controller type LCD flerlinjes alfanumerisk skærm
Kapacitet (metrisk) 8.7 L
Certificeringer/compliance cETLus, CE, UKCA, RCM, KC
Kommunikation RS485, Modbus, analog I/O
Kondensator type Vandkølet
Kølekapacitet Op til 6600 W (60 Hz); 5470 W (50 Hz)
Pumpetype C2, Centrifugal
Temperaturområde 5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)
Type Recirculating Chiller
Ekstern Cirkulation Kun ekstern cirkulation
Model- TSC66
Pumpekapacitet 60 Hz: 10 GPM @ 60 psid (38 lpm @ 4,14 bar); 50 Hz: 10 GPM @ 31 psid (38 lpm @ 2,14 bar)
Kølemiddel R454C (GWP: 148, ODP: 0)
Temperatur (metrisk) Maksimum 40 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
garanti 2 år
Dimensioner (D x B x H) 30,4 x 18 x 34,7 tommer (77,3 x 45,7 x 88,1 cm)
Forsendelsesvægt (engelsk) 360 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 163.3 kg
Vægt (engelsk) 310 lb.
Vægt (metrisk) 140.6 kg
Elektriske krav 208/230 V, 220/230 V
Spænding 208/230 V, 220/230 V
Frekvens 50 eller 60 Hz